G9003
D-Glutamine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
D-2-Aminoglutaramic acid, D-Glutamic acid 5-amide
About This Item
Produits recommandés
product name
D-Glutamine, ≥98% (HPLC)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Application(s)
cell analysis
Chaîne SMILES
N[C@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1
Clé InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-GSVOUGTGSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique