G1279
G 418 disulfate salt
powder, suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Antibiotique G418
160,00 $
About This Item
160,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
G 418 disulfate salt, suitable for plant cell culture, BioReagent
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
≥720 μg per mg (Dried basis)
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Couleur
white to off-white
Solubilité
100 mg/mL (H2O clear)
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Application(s)
agriculture
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
Clé InChI
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
Description générale
Application
Attention
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocoles
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.