MilliporeSigma
Toutes les photos(10)
Documents
P7255
Sigma-Aldrich
Puromycine dihydrochloride from Streptomyces alboniger
greener alternative
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
3′-[α-Amino-p-méthoxyhydrocinnamamido]-3′-déoxy-N,N-diméthyladénosine dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H29N7O5 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
544.43
Numéro Beilstein :
3853613
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51281912
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 88
new score: 79
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
neoplastics
parasites
Autre catégorie plus écologique
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
Clé InChI
MKSVFGKWZLUTTO-FZFAUISWSA-N
Description générale
Chemical structure: peptidyl nucleoside
Sterilize stock solution by filtration using 0.22 μm filter then store in aliquots at −20 °C.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Atom Economy”, “Design for Energy Efficiency”, “Use of Renewable Feedstock” and “Design for Degradation”. Click here to view its DOZN scorecard.
Application
Recommended for use as a selection agent at a range of 1-10 μg/mL.
Actions biochimiques/physiologiques
Puromycin dihydrochloride is a part of the amino-nucleoside family of antibiotics and is derived from Streptomyces alboniger. It is a broad spectrum antibiotic with antitumor activity, as an inhibitor of protein synthesis and has been used to study transcription regulatory mechanisms that control the sequential and coordinate expression of genes during cell differentiation. The recommended working concentration in eukaryotic cell culture is 1-10 μg/mL.
Mode d′action : La puromycine inhibe la synthèse des protéines en provoquant la terminaison prématurée de la chaîne, en servant d′analogue à l′extrémité 3′-terminale de l′aminoacyl-tRNA.
Mode de résistance : La puromycine acétyltransférase est un gène de résistance efficace.
Spectre antimicrobien : Ce produit est actif contre les micro-organismes à Gram positif, moins actif contre les bacilles acidorésistants et faiblement actif contre les micro-organismes à Gram négatif. La puromycine peut empêcher la croissance des bactéries, protozoaires, algues et cellules de mammifères et agit rapidement, tuant 99 % des cellules dans un délai de 2 jours.
Caractéristiques et avantages
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Attention
As supplied, this product remains active for four years when stored at -20°C.
Notes préparatoires
This product is soluble in water at 50 mg/mL. A stock solution should be prepared by filtration using a 0.22 μm filter and then stored in aliquots at -20°C. This product is also soluble in methanol at 10 mg/mL.
Autres remarques
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place. Keep in a dry place
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Robert J Huber et al.
Biochimica et biophysica acta, 1833(1), 11-20 (2012-10-16)
Cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5) is a serine/threonine kinase that has been implicated in a number of cellular processes. In Dictyostelium, Cdk5 localizes to the nucleus and cytoplasm, interacts with puromycin-sensitive aminopeptidase A (PsaA), and regulates endocytosis, secretion, growth, and multicellular
Claudia Fritsch et al.
Genome research, 22(11), 2208-2218 (2012-08-11)
So far, the annotation of translation initiation sites (TISs) has been based mostly upon bioinformatics rather than experimental evidence. We adapted ribosomal footprinting to puromycin-treated cells to generate a transcriptome-wide map of TISs in a human monocytic cell line. A
Robert A J Signer et al.
Nature, 509(7498), 49-54 (2014-03-29)
Many aspects of cellular physiology remain unstudied in somatic stem cells, for example, there are almost no data on protein synthesis in any somatic stem cell. Here we set out to compare protein synthesis in haematopoietic stem cells (HSCs) and
Shingo Ueno et al.
Journal of biotechnology, 162(2-3), 299-302 (2012-09-25)
cDNA display using a puromycin-linker to covalently bridge a protein and its coding cDNA is a stable and efficient in vitro protein selection method. The optimal design of the often-used puromycin-linker is vital for effective selection. In this report, an
Antonina J Kruppa et al.
Biochimica et biophysica acta, 1832(12), 2115-2126 (2013-08-06)
The accumulation of β-amyloid (Aβ) peptide in the brain is one of the pathological hallmarks of Alzheimer's disease and is thought to be of primary aetiological significance. In an unbiased genetic screen, we identified puromycin-sensitive aminopeptidase (PSA) as a potent
Articles
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.