FG0435
DMEM - high glucose
With stable glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose
45,80 $
About This Item
45,80 $
Produits recommandés
Nom du produit
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, With 4500 mg/L glucose, L-alanyl-glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate., liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
sterile
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
phenol red: yes
glucose: high
stable glutamine: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable