D7777
Milieu d'Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) à teneur élevée en glucose
With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DME, DMEM
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
glucose: high
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Quantité
Reconstitution
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Supplément
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Protocoles
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.