MilliporeSigma
Passer à
D0819
DMEM - high glucose
StableCell, with stable glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Milieu d’Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) à teneur élevée en glucose, DME, DMEM
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
500 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
39,90 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
39,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium, With 4500 mg/L glucose, stable glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate., liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
suitability
suitable for
components
stable glutamine: yes
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
NaHCO3: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
This DMEM-Hi glucose medium differs from the original formula, because it is supplemented with L-alanyl-L-glutamine dipeptide. Glutamine is notoriously unstable in cell culture. This dipeptide provides a more stable form of glutamine for use in cell cultures. It also differs from the original DMEM-Hi formulation wherein pyridoxine is substituted for pyridoxal. Pyridoxal is an unstable component of media.
Application
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est une variante du milieu de Eagle de base (BME) qui contient quatre fois plus d'acides aminés et de vitamines. La formulation d'origine contenait 1 000 mg/l de glucose et servait à la culture de cellules embryonnaires de souris. Depuis, le milieu a été modifié à plusieurs reprises pour convenir aux primocultures de cellules de souris et de poulet ainsi que de diverses cellules normales ou transformées. Chacun de ces milieux apporte une combinaison différente de L-glutamine et de pyruvate de sodium. En outre, le taux de glucose a été augmenté à 4 500 mg/l, d'où le nom "DMEM/High" pour DMEM riche en glucose.
Legal Information
StableCell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D0822D0697FG0435
suitability
suitable for
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
components
stable glutamine: yes
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
NaHCO3: yes
components
glucose: high
HEPES: no
stable glutamine
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
components
glucose: high
sodium pyruvate: yes
stable glutamine: yes
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: yes
components
phenol red: yes
glucose: high
stable glutamine: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c