Principaux documents
P5280
Sigma-Aldrich
Pyruvate de sodium
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Synonyme(s) :
αAcide α-cétopropionique sodium salt, Acide 2-oxopropanoïque sodium salt, Acide pyruvique sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCOONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.04
Beilstein:
3568341
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.71
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Densité
1.78 at 20 °C
Application(s)
metabolomics
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le pyruvate de sodium, un dérivé de l'acide pyruvique, est énormément utilisé dans la recherche en biologie cellulaire, en culture cellulaire et en biochimie. Produit final de la voie de la glycolyse, où le glucose est converti en pyruvate avec production d'énergie sous forme d'ATP (adénosine triphosphate), le pyruvate sert d'intermédiaire dans de nombreuses voies métaboliques, notamment le métabolisme des glucides. Bien que les cellules synthétisent naturellement du pyruvate de sodium comme métabolite intermédiaire durant la glycolyse, il n'est pas forcément nécessaire de l'ajouter sous forme de supplément à toutes les cultures cellulaires. Cependant, si les cellules ont été cultivées dans un milieu enrichi en pyruvate de sodium, il est conseillé de poursuivre son utilisation car son arrêt pourrait ralentir la croissance cellulaire. Le pyruvate de sodium est fréquemment incorporé aux formulations de culture cellulaire pour fortifier les bouillons et les milieux, et ainsi améliorer la survie des cellules en leur fournissant une source d'énergie glucidique facile d'accès en plus du glucose. Il est souvent ajouté aux milieux de croissance, en particulier pour les cellules à prolifération rapide comme les cellules tumorales. Il intervient également dans le métabolisme des acides aminés et initie le cycle de Krebs. Les cellules peuvent facilement utiliser le pyruvate de sodium comme source de carbone pour la production d'énergie et les voies métaboliques essentielles, et n'ont donc plus besoin de le produire par biosynthèse à partir de glucose et d'acides aminés. Certaines lignées cellulaires requièrent un supplément de pyruvate dans leur milieu de culture en raison de leur incapacité à convertir le glucose ou les acides aminés en pyruvate. Par ailleurs, le pyruvate de sodium peut servir de piège à radicaux libres en désactivant efficacement les espèces réactives de l'oxygène (ERO) et en contribuant à la santé et à la viabilité cellulaires.
Application
Le pyruvate de sodium a été utilisé :
  • pour cultiver des cellules MCF7 ρ0 (lignée cellulaire de cancer du sein humain) destinées à servir de cellules mères.
  • comme supplément dans un milieu d'écoulement extracellulaire (XF) pour incuber des cellules afin de mesurer le taux de consommation d'oxygène (OCR).
  • comme supplément dans du milieu essentiel minimum de Eagle pour maintenir des cellules de cancer du sein MCF-7.
  • comme supplément dans un milieu à base de milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) et dans du milieu de Eagle modifié (MEM)-α pour cultiver des cellules testiculaires et évaluer l'effet de la composition des milieux sur la maintenance de SSC in vitro.
Actions biochimiques/physiologiques
Le pyruvate de sodium a montré des propriétés antioxydantes et des effets protecteurs contre les radicaux d'oxygène. Le pyruvate est produit dans le cadre de la glycolyse et constitue un intermédiaire dans de nombreuses voies métaboliques. Il peut être converti en acétyl CoA et entrer dans le cycle TCA.
Le pyruvate de sodium peut entrer dans la composition de bouillons et de milieux de culture. Il possède des effets protecteurs dans plusieurs modèles animaux d'ischémie-reperfusion, de choc hémorragique et de choc septique lorsqu'il est administré de manière exogène.
Caractéristiques et avantages
  • Produit testé en culture cellulaire, notamment sur des cellules d'insecte.
  • Produit polyvalent et pouvant s'adapter à un large éventail d'applications de laboratoire et de recherche.
  • Succinate de sodium de qualité BioReagent pour vos recherches en biologie cellulaire et en biochimie.
  • Produit testé pour les applications impliquant la culture de cellules de mammifères et d'insectes.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Rekin's Janky et al.
PLoS computational biology, 10(7), e1003731-e1003731 (2014-07-25)
Identifying master regulators of biological processes and mapping their downstream gene networks are key challenges in systems biology. We developed a computational method, called iRegulon, to reverse-engineer the transcriptional regulatory network underlying a co-expressed gene set using cis-regulatory sequence analysis.
Wei Yang et al.
Nature communications, 5, 3818-3818 (2014-05-03)
Polycomb Repressive Complex 1 and histone H2A ubiquitination (ubH2A) contribute to embryonic stem cell (ESC) pluripotency by repressing lineage-specific gene expression. However, whether active deubiquitination co-regulates ubH2A levels in ESCs and during differentiation is not known. Here we report that
Philipp Müller et al.
Cancer immunology research, 2(8), 741-755 (2014-06-12)
Antibody-drug conjugates (ADC) are emerging as powerful treatment strategies with outstanding target-specificity and high therapeutic activity in patients with cancer. Brentuximab vedotin represents a first-in-class ADC directed against CD30(+) malignancies. We hypothesized that its sustained clinical responses could be related
Athanasia E Christakou et al.
Lab on a chip, 15(15), 3222-3231 (2015-07-02)
We demonstrate a simple method for three-dimensional (3D) cell culture controlled by ultrasonic standing waves in a multi-well microplate. The method gently arranges cells in a suspension into a single aggregate in each well of the microplate and, by this
Philipp Müller et al.
Science translational medicine, 7(315), 315ra188-315ra188 (2015-11-27)
Targeted drug delivery with antibody-drug conjugates such as the HER2-directed ado-trastuzumab emtansine (T-DM1) has emerged as a powerful strategy for cancer therapy. We show that T-DM1 is particularly effective in eliciting antitumor immunity in patients with early breast cancer (WSG-ADAPT
Articles
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.