D1152
Milieu d'Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) à teneur élevée en glucose
HEPES Modification, With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate and pyruvate, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DME, DMEM
98,40 $
About This Item
98,40 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
L-glutamine: yes
glucose: high
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Quantité
Reconstitution
Souvent commandé avec ce produit
Supplément
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.