N6760
Nutrient Mixture F-12 Ham
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Ham’s F-12
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Quantité
Reconstitution
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.