D6171
DMEM - high glucose
HEPES modification, with sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DME, DMEM
About This Item
Produits recommandés
product name
Milieu d'Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) à teneur élevée en glucose, HEPES modification, With 4500 mg/L glucose, 25 mM HEPES, and sodium bicarbonate, without L-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
glucose: high
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
phenol red: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Reconstitution
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable