Documents
D8437
Sigma-Aldrich
DMEM/F-12
With ʟ-glutamine, HEPES, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, sterile liquid, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DME/F-12, mélange 1/1
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
product name
Milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM)/Mélange nutritif F-12 de Ham, With L-glutamine, 15 mM HEPES, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
glucose: 3.15 g/L
HEPES: yes
L-glutamine: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM), un milieu de culture cellulaire régulièrement employé, est un milieu riche en sources d'énergie comprenant du glucose, des vitamines et des acides aminés. Le mélange 1/1 de milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) et de milieu nutritif F-12 de Ham est couramment rencontré dans la recherche en culture cellulaire. Pour compenser la perte de pouvoir tampon liée à la suppression du sérum, il est possible d'ajouter aux formulations du tampon HEPES (acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazineéthanesulfonique) à une concentration finale de 15 mM.
Application
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco/mélange nutritif F-12 de Ham :
  • est entré dans la composition d'un milieu de culture pour cellules étoilées de foie humain primaires activées par culture.
  • a été utilisé pour cultiver des biopsies de cartilage.
  • peut servir à la propagation de Cowdria ruminantium.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chris M Valdez et al.
Scientific reports, 7(1), 16372-16372 (2017-11-29)
A bipolar (BP) nanosecond electric pulse (nsEP) exposure generates reduced calcium influx compared to a unipolar (UP) nsEP. This attenuated physiological response from a BP nsEP exposure is termed "bipolar cancellation" (BPC). The predominant BP nsEP parameters that induce BPC
Iago Méndez-López et al.
Journal of hypertension, 35(8), 1594-1608 (2017-04-14)
It has been suggested that Ca entry through store-operated Ca channels (SOCs) is regulated by a dynamic interplay between the endoplasmic reticulum Ca stores and the mitochondria. These relationships drive the activation and inactivation of SOCs, yet it remains unclear
Višnja Stepanić et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(4) (2019-04-10)
Chalcones are polyphenolic secondary metabolites of plants, many of which have antioxidant activity. Herein, a set of 26 synthetic chalcone derivatives with alkyl substituted pyrazine heterocycle A and four types of the monophenolic ring B, were evaluated for the potential
Anna Benedykcinska et al.
Disease models & mechanisms, 9(2), 211-220 (2015-12-26)
Targeted cell- or region-specific gene recombination is widely used in the functional analysis of genes implicated in development and disease. In the brain, targeted gene recombination has become a mainstream approach to study neurodegeneration or tumorigenesis. The use of the
Kristine Karla Freude et al.
World journal of stem cells, 12(10), 1171-1183 (2020-11-13)
Retinal organoids serve as excellent human-specific disease models for conditions affecting otherwise inaccessible retinal tissue from patients. They permit the isolation of key cell types affected in various eye diseases including retinal ganglion cells (RGCs) and Müller glia. To refine
Articles
Nutrient Mixture F-12 Ham Formulation