Documents
51449C
SAFC
Milieu d'Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) à teneur élevée en glucose
with 4500 mg/L dextrose, with 110mg/L sodium pyruvate, without L-glutamine, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DME, DMEM
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Description
for research or for further manufacturing use
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Composants
phenol red: no
glucose: high
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) that contains four-fold concentrations of the amino acids and vitamins. The original formulation contained 1000 mg/L of glucose and was used to culture embryonic mouse cells. Since then, it has been modified in several ways to support primary cultures of mouse and chicken cells, as well as a variety of normal and transformed cells. Each of these media offers a different combination of L-glutamine and sodium pyruvate. Additonally, the glucose levels have been raised to 4500 mg/L, contributing to the name "DMEM/High". Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/High Modified has been used as a supplement in cell culture.
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est une variante du milieu de Eagle de base (BME) qui contient quatre fois plus d'acides aminés et de vitamines. La formulation d'origine contenait 1 000 mg/l de glucose et servait à la culture de cellules embryonnaires de souris. Depuis, le milieu a été modifié à plusieurs reprises pour convenir aux primocultures de cellules de souris et de poulet ainsi que de diverses cellules normales ou transformées. Chacun de ces milieux apporte une combinaison différente de L-glutamine et de pyruvate de sodium. En outre, le taux de glucose a été augmenté à 4 500 mg/l, d'où le nom "DMEM/High" pour DMEM riche en glucose.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Whole-cell Escherichia coli lactate biosensor for monitoring mammalian cell cultures during biopharmaceutical production
Geors L, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 114(6), 1290-1300 (2017)