MilliporeSigma
D5220
Doxorubicin Ready-Made
2mg/ml, Suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Adriamycin, DOX, Hydroxydaunorubicin hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.76
UNSPSC Code:
12352200
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
liquid
mol wt
579.98 Da
packaging
pkg of 1 mL
concentration
2 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Doxorubicin is an antitumor antibiotic that acts by inhibiting DNA topoisomerase II. It intercalates with DNA and induces apoptosis by blocking replication.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c