D1315
DT Diaphorase (NQO1) human
lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
DTD, NQO1, Quinone reductase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥100 units/mg protein
Poids mol.
monomer 31000
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... NQO1(1728)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Inhibiteur
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable