Principaux documents
D5540
Sigma-Aldrich
Diaphorase from Clostridium kluyveri
lyophilized powder, 3.0-20.0 units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
Diaphorase, Lipoamide déshydrogénase, Lipoyl déshydrogénase
100 UNITS
105,00 $
300 UNITS
278,00 $
500 UNITS
409,00 $
1500 UNITS
928,00 $
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 UNITS
105,00 $
300 UNITS
278,00 $
500 UNITS
409,00 $
1500 UNITS
928,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
bacterial (Clostridium kluyveri)
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
3.0-20.0 units/mg protein (biuret)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
Des plateformes de nanoparticules (PN) de polyacrylamide contenant du bleu de méthylène (BM) ont été testées en solution avec de la diaphorase de Clostridium kluyveri et le cofacteur NADH. Ce test visait à vérifier si l′encapsulation du BM dans des PN pouvait empêcher sa réduction et ainsi protéger son efficacité photodynamique.[1] L′enzyme proposée par Sigma a été utilisée conjointement avec l′aldéhyde déshydrogénase pour construire un biocapteur de l′acétaldéhyde par immobilisation.[2] Elle a également été employée dans la réoxydation du NADP en NADPH. Cette réaction a permis simultanément de catalyser la conversion de la résazurine en résorufine, un composé à forte fluorescence, et de détecter des quantités infinitésimales de NAADP. Le NAADP a d′abord été converti en NADP et NADPH par d′autres enzymes.[3]
La diaphorase de Clostridium kluyveri, ou lipoyl déshydrogénase, a été utilisée dans une étude visant à évaluer les interactions protéine-protéine dans l′assemblage de l′acide lipoïque sur les 2-oxoacide déshydrogénases du métabolisme aérobie. La lipoyl déshydrogénase a également été employée dans une étude destinée à investiguer la régulation redox de la nitration de la tyrosine et de la réduction de la 3-nitrotyrosine par des antioxydants.
Conditionnement
Produit vendu sur la base du nombre d′unités de diaphorase native.
Autres remarques
Le terme « diaphorase » a été improprement attribué à plusieurs enzymes qui catalysent l′oxydation du β-NADH ou du β-NADPH en présence d′un accepteur d'électrons tel que le bleu de méthylène ou le 2,6-dichlorophénolindophénol. De nombreuses unités et de nombreux modes opératoires différents sont utilisés.
Les diaphorases qui sont spécifiques du β-NADH ou du β-NADPH sont connues. L′enzyme de cœur de porc de Straub semble posséder une activité diaphorase native (spécifique au β-NADH) mais aussi des activités lipoïque et lipoamide déshydrogénase. Il s′agirait d′une protéine unique. Toutefois, Massey signale que la « diaphorase » est probablement une lipoamide déshydrogénase dénaturée. Une pré-incubation de la préparation de cœur de porc avec du Cu2+ réduit l′activité de la lipoamide déshydrogénase et augmente proportionnellement l′activité de la diaphorase spécifique au β-NADH. Dans notre laboratoire, nous avons pu mettre en évidence dans une certaine mesure cet effet du cuivre sur l′enzyme de cœur de porc, mais aucun effet notoire n′a été observé sur des préparations de Clostridium kluyveri ou de levure torula. Le rapport lipoamide déshydrogénase/diaphorase permet de mesurer la dénaturation.
Définition de l'unité
Une unité de « diaphorase », ou « lipoyl » déshydrogénase, oxyde 1,0 μmole de β-NADH par minute à pH 7,5 et 25 °C, avec la réduction correspondante du 2,6-dichlorophénolindophénol.
Inhibiteur
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Daniel Demus et al.
Glycobiology, 32(3), 230-238 (2021-12-24)
Maturity-onset diabetes of the young due to hepatocyte nuclear factor-1 alpha variants (HNF1A-MODY) causes monogenic diabetes. Individuals carrying damaging variants in HNF1A show decreased levels of α1-3,4 fucosylation, as demonstrated on antennary fucosylation of blood plasma N-glycans. The excellent diagnostic
Bioelectronic sniffer with a diaphragm flow-cell for acetaldehyde vapor.
Mitsubayashi K, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 95(1-3), 303-308 (2003)
Hauh-Jyun Candy Chen et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 9(2), 312-323 (2007-12-29)
Covalent modifications of proteins by endogenous reactive nitrogen oxide species lead to cytotoxic effects that are implicated in diseases associated with chronic infections and inflammation. Tyrosine nitration is a major post-translational modification of proteins by reactive nitrogen oxide species. Recent
Kirti Rani et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 43(2), 98-104 (2006-09-08)
3alpha-Hydroxysteroid dehydrogenase (3alpha-HSD) from Pseudomonas testosteronei and diaphorase (lipoyl dehydrogenase) from Clostridium spp were immobilized individually onto alkylamine glass beads through glutaraldehyde coupling. A cost-effective enzymic colorimetric method for determination of bile acid in the serum and bile was developed
Wei Tang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 369(2), 579-583 (2008-02-27)
The ability to prevent methylene blue (MB), a photosensitizer, from being reduced by plasma reductases will greatly improve its efficacy in photodynamic therapy (PDT) applications. We have developed a delivery approach for PDT by encapsulating MB using nanoparticle platforms (NPs).
Questions
  1. I am looking to reconstitute the solid but cannot find any information on what to use for this. Any advice? Thanks.
    1 answer
    1. Prior to being assayed, this enzyme is reconstituted at a concentration of 1 mg/ml in cold 200 mM Tris-HCl buffer containing 294 mM Potassium Chloride, 0.54 mM Riboflavin 5'-monophosphate, and 0.025% (w/v) BSA, pH 7.5.
      (Detailed information could be found in the enzymatic assay(link below):
      https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Sigma/Enzyme_Assay/diaphorase.pdf)