MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Documents
H3506
Sigma-Aldrich
Hyaluronidase from bovine testes
Type I-S, lyophilized powder, 400-1000 units/mg solid
Synonyme(s) :
Hyaluronate 4-glycanohydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Type
Type I-S
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
400-1000 units/mg solid
Poids mol.
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
L'hyaluronidase de testicules bovins a été utilisée pour la digestion de tissus mammaires, de tissus cardiaques et d'ovocytes pour isoler des cellules.
Ce produit peut être utilisé pour préparer des suspensions de cellules individuelles en vue d'un séquençage.
Actions biochimiques/physiologiques
Ces enzymes coupent de façon aléatoire les liaisons glycosidiques β-N-acétylhexosamine-[1→4] dans l′acide hyaluronique, la chondroïtine et les sulfates de chondroïtine.
L′hyaluronidase dégrade l′hyaluronane et elle semble être régulée de façon anormale lors de la progression du cancer.
Définition de l'unité
Une unité dégrade 0,75 μg du polysaccharide acide hyaluronique par minute à pH 5,35 et 37 ºC (valeur mesurée par absorbance turbidimétrique [λ : 600 nm] sous forme complexée avec de la BSA après 45 minutes).
Autres remarques
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Heikki J Nieminen et al.
Scientific reports, 7(1), 3991-3991 (2017-06-24)
Research is ongoing to develop drug therapies to manage osteoarthritis (OA) and articular cartilage (AC) injuries. However, means to deliver drug to localized AC lesions are highly limited and not clinically available. This study investigates the capability of laser ultrasound
Highly efficient gene transfer into adult ventricular myocytes by recombinant adenovirus.
Kirshenbaum LA et al.
The Journal of Clinical Investigation, 92, 381-381 (1993)
A SAGE (serial analysis of gene expression) view of breast tumor progression.
Porter DA et al.
Cancer Research, 61, 5697-5697 (2001)
Haoheng Yan et al.
The American journal of pathology, 176(3), 1421-1432 (2010-01-30)
Mutation and loss of function in p53 are common features among human breast cancers. Here we use BALB/c-Trp53+/- mice as a model to examine the sequence of events leading to mammary tumors. Mammary gland proliferation rates were similar in both
Effect of pressure at primary drying of freeze-drying mouse sperm reproduction ability and preservation potential.
Kawase Y et al.
Reproduction (Cambridge, England), 133, 841-841 (2007)
Articles
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Protocoles
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.