SRP6539
NQO1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Azoreductase, DT-Diaphorase (DTD), Dioxin-inducible 1, Disphorase-4 (DIA4), Menadione Reductase, NAD(P)H Dehydrogenase (Quinine) 1 (NQO1), NAD(P)H Quinone Oxireductase, Phylloquinone Reductase, Quinone Oxidoreductase 1, Quinone Reductase 1 (QR1)
524,00 $
About This Item
524,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
~30 kDa (Human NQO1 aa 1-274 is fused at the C-terminus to a His-tag.)
Conditionnement
pkg of 10 and 50 μg
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NQO1(1728)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable