M1390
3,3′-Methylene-bis(4-hydroxycoumarin)
Synonyme(s) :
Bishydroxycoumarin, Dicoumarol, Dicumarol
84,30 $
About This Item
84,30 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pf
290-292 °C (lit.)
Solubilité
pyridine: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to brownish-yellow
Chaîne SMILES
OC1=C(CC2=C(O)c3ccccc3OC2=O)C(=O)Oc4ccccc14
InChI
1S/C19H12O6/c20-16-10-5-1-3-7-14(10)24-18(22)12(16)9-13-17(21)11-6-2-4-8-15(11)25-19(13)23/h1-8,20-21H,9H2
Clé InChI
DOBMPNYZJYQDGZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP2C9(1559) , VKORC1(79001)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges