L-901
Lorazepam solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1N=C(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3NC1=O
InChI
1S/C15H10Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-15(21)14(20)18-12)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7,15,21H,(H,18,20)
Clé InChI
DIWRORZWFLOCLC-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Protocoles
-THC solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.