Principaux documents
CLS3894
Microplaques à 96 puits avec traitement TC Corning®
size 96 wells, clear, polystyrene, V-bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Synonyme(s) :
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
50 EA
491,00 $
491,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EA
491,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
eCl@ss :
32190102
Nomenclature NACRES :
NB.13
491,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
V-bottom
clear
clear bottom
polystyrene
Description
V-Bottom, Individually Wrapped, with Lid, Sterile
growth area .38 cm2
Stérilité
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
case of 50 (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 3894
Taille
96 wells
Diam. des puits
6.4 mm
Volume des puits
380 μL
Volume de travail par puits
75-200 μL
Couleur
clear
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Les cercles situés sur le couvercle empêchent les contaminations croisées. Toutes les plaques ont un encombrement uniforme et possèdent une nervure facilitant l′empilement. Des codes alphanumériques permettent d′identifier les puits. En polystyrène, sauf indication contraire.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benika J Pinch et al.
Nature chemical biology, 16(9), 979-987 (2020-06-03)
Peptidyl-prolyl cis/trans isomerase NIMA-interacting 1 (Pin1) is commonly overexpressed in human cancers, including pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). While Pin1 is dispensable for viability in mice, it is required for activated Ras to induce tumorigenesis, suggesting a role for Pin1 inhibitors