BR781961
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 96 wells, size 330 μL, V-bottom, transparent
Synonyme(s) :
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
V-bottom
polystyrene
transparent wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt (V-bottom)
with lid
Conditionnement
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
Fabricant/nom de marque
BRAND 781961
Taille
330 μL
96 wells
Volume de travail
330 μL
Couleur
transparent
Type de liaison
cell culture treated
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories