Principaux documents
CLS3585
Microplaques à 96 puits avec traitement TC Corning®
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 50 (10 Bulk Packs of 5), sterile, lid (low evaporation)
Synonyme(s) :
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
50 EA
374,00 $
374,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EA
374,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.13
374,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
Description
growth area .32 cm2 (low evaporation lid)
with low evaporation lid
Stérilité
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Caractéristiques
lid (low evaporation)
skirt
Conditionnement
case of 50 (10 Bulk Packs of 5)
Fabricant/nom de marque
Corning 3585
Taille
96 wells
Diam. des puits
6.4 mm
Volume des puits
360 μL
Volume de travail par puits
75-200 μL
Couleur
clear
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Les cercles situés sur le couvercle empêchent les contaminations croisées. Toutes les plaques ont un encombrement uniforme et possèdent une nervure facilitant l′empilement. Des codes alphanumériques permettent d′identifier les puits. En polystyrène, sauf indication contraire.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC