Principaux documents
CLS3596
Microplaques à 96 puits avec traitement TC Corning®
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Synonyme(s) :
96 well, cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, not treated, tissue culture plates
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
eCl@ss :
32190102
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux:
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
Taille:
96 wells
Diam. des puits:
6.4 mm
Volume des puits:
360 μL
Volume de travail par puits:
75-200 μL
Stérilité:
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Type de liaison:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Caractéristiques:
lid
skirt
Matériaux
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
Stérilité
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
case of 50 (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 3596
Taille
96 wells
Diam. des puits
6.4 mm
Volume des puits
360 μL
Volume de travail par puits
75-200 μL
Couleur
clear
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Les cercles situés sur le couvercle empêchent les contaminations croisées. Toutes les plaques ont un encombrement uniforme et possèdent une nervure facilitant l′empilement. Des codes alphanumériques permettent d′identifier les puits. En polystyrène, sauf indication contraire.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC