Principaux documents
C9017
Sigma-Aldrich
Concanavaline A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Sepharose conjugate, buffered aqueous suspension
Synonyme(s) :
ConA
25 ML
648,00 $
100 ML
2 110,00 $
648,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 ML
648,00 $
100 ML
2 110,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161501
Nomenclature NACRES :
NA.32
648,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
Canavalia ensiformis
Conjugué
Sepharose conjugate
Forme
buffered aqueous suspension
Contient
20% ethanol as preservative
Ampleur du marquage
10-16 mg per mL
Matrice
Sepharose 4B
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Fixation de matrice
amino
Espaceur de matrice
1 atom
Capacité
≥25 mg/mL binding capacity (thyroglobulin)
Température de stockage
2-8°C
Application
Ce produit est utilisé pour la purification des glycoprotéines contenant du mannose.
Actions biochimiques/physiologiques
La Con A n′est pas spécifique au groupe sanguin, mais a une affinité pour les résidus terminaux α-D-mannosyle et α-D-glucosyle. Les ions Ca2+ et Mn2+ sont requis pour l′activité. La Con A se dissocie en dimères à un pH inférieur ou égal à 5,6. Entre pH 5,8 et pH 7,0, la Con A existe sous forme d′un tétramère ; au-dessus de pH 7,0, elle forme des agrégats d′ordre supérieur. Con A possède une activité mitogène, qui dépend de son degré d′agrégation. La succinylation produit une forme dimérique active qui reste dimérique à un pH supérieur à 5,6.
Forme physique
Suspension dans un tampon acétate 0,1 M, pH 6,0 contenant 1 M NaCl et 1 mM chaque de CaCl2, MgCl2 et MnCl2
Remarque sur l'analyse
L′activité d′agglutination est exprimée en μg/ml et est déterminée à partir de dilutions en série dans un tampon phosphate salin de pH 6,8 contenant du Ca2+ et du Mn2+ à 1 mg par ml de solution. Cette activité est la concentration la plus faible nécessaire pour agglutiner une suspension d′érythrocytes humains à 2 % après 1 h d′incubation à 25 °C.
Informations légales
Sepharose is a trademark of Cytiva
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F
Point d'éclair (°C)
39 °C
Jae-Uoong Shim et al.
Inflammation, 32(4), 211-217 (2009-05-06)
Cudrania tricuspidata is one of the most omnipresent traditional herbal drugs for anti-inflammation and anti-tumor. The purpose of the present study was to determine whether the CTB glycoprotein regulates the inflammatory reaction stimulated by bisphenol A (BPA) in human mast
Robert J Huber et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 31(4), 271-280 (2012-03-07)
CyrA, an extracellular matrix (slime sheath), calmodulin (CaM)-binding protein in Dictyostelium discoideum, possesses four tandem EGF-like repeats in its C-terminus and is proteolytically cleaved during asexual development. A previous study reported the expression and localization of CyrA cleavage products CyrA-C45
Phil-Sun Oh et al.
Journal of cellular biochemistry, 109(1), 124-131 (2009-11-04)
This study investigated the inhibitory effect of a glycoprotein isolated from Cudrania tricuspidata Bureau (CTB glycoprotein) on di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)-induced mast cell degranulation and related signaling cascade in RBL-2H3 cells. This experiment evaluated the intracellular Ca(2+) level, and the activities
Sei-Jung Lee et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 87, 12-22 (2015-12-04)
This study was carried out to investigate the anti-inflammatory potentials of a 38 kDa glycoprotein isolated from Styrax japonica Siebold et al Zuccarini (SJSZ glycoprotein). We found that SJSZ glycoprotein has concentration-dependent scavenging activity against DPPH and hydroxyl radicals in the cell-free
Jin Lee et al.
Journal of cellular biochemistry, 112(2), 694-703 (2011-01-27)
Cadmium is one of the inflammation-related xenobiotics and has been regarded as a potent carcinogen. Gardenia jasminoides Ellis (GJE) has been used to cure inflammation in Korean folk medicine for a long time. The purpose of present study is the