L1394
Lectine de Triticum vulgaris (blé)
agarose conjugate, saline suspension
Synonyme(s) :
Agglutinine de germe de blé, WGA
352,00 $
About This Item
352,00 $
Produits recommandés
Conjugué
agarose conjugate
Niveau de qualité
Forme
saline suspension
Ampleur du marquage
~6 mg per mL
Matrice
4% agarose
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Espaceur de matrice
1 atom
Taille des particules
45-165 μm
Capacité
≥0.5 mg/mL binding capacity (ovomucoid)
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Protocoles
This page shows how to purify glycoproteins and polysaccharides by affinity chromatography using Agarose Wheat Germ Lectin.