C3105
Coelenterazine fcp
≥95% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
8-(cyclopentylmethyl)-2-[(4-fluorophenyl)methyl]-6-(4-hydroxyphenyl)-imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, CLZN-fcp
About This Item
Produits recommandés
product name
Coelenterazine fcp, solid
Pureté
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Solubilité
methanol: 1 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=CN3C(=O)C(Cc4ccc(F)cc4)=NC3=C(CC5CCCC5)N2
InChI
1S/C25H24FN3O2/c26-19-9-5-17(6-10-19)14-22-25(31)29-15-23(18-7-11-20(30)12-8-18)27-21(24(29)28-22)13-16-3-1-2-4-16/h5-12,15-16,27,30H,1-4,13-14H2
Clé InChI
OLXXULUJSSTXSP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable