L9504
D-Luciferin
luminescent, ≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
(S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid, 4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid, Firefly Luciferin
About This Item
Produits recommandés
product name
D-Luciferin, synthetic
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@H]1CSC(=N1)c2nc3ccc(O)cc3s2
InChI
1S/C11H8N2O3S2/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
Clé InChI
BJGNCJDXODQBOB-SSDOTTSWSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Application
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
seMpai substrate is suitable for near-infrared BLI in biological experiments, offering high solubility for extended bioluminescent applications.
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique