Key Documents
P0380
Sigma-Aldrich
L-Proline
≥99% (HPLC), ReagentPlus®
Synonyme(s) :
Acide (S)-pyrrolidine-2-carboxylique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
Numéro Beilstein :
80810
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
product name
L-Proline, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Impuretés
L-Hydroxyproline, free
Couleur
white
Pf
228 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
detection
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Application
La L-proline a été utilisée :
  • Comme supplément lors de la préparation du milieu chondrogène et du milieu minimal dextrose synthétique (SD).
  • Comme standard lors de l'identification des métabolites dans les échantillons de sérum.
  • Dans une étude visant à préparer un mélange de L-proline-L-phénylalanine (L-Pro-L-Phe) dans de l'acétonitrile aqueux.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5
Andrew Davison
Eureka: Biochemistry & Metabolism, 2015, 76-76 (2015)
Proline: a multifunctional amino acid
La' szlo' Szabados and Arnould Savoure
Trends in Plant Science, 1-9 (2009)
Mieczysław Sajewicz et al.
Journal of chromatographic science, 53(1), 31-37 (2014-03-05)
We employ the achiral liquid chromatography with diode array, evaporative light scattering and mass spectrometric detection (HPLC-DAD, HPLC-ELSD and LC-MS) to assess structural instability (understood as spontaneous oscillatory chiral conversion and spontaneous oscillatory condensation) of the two pairs of amino
Metabolomic insights into system-wide coordination of vertebrate metamorphosis.
Ichu TA, et al.
BMC Developmental Biology, 14(1), 1-1 (2014)
Natasja Leth Joergensen et al.
BioResearch open access, 4(1), 109-114 (2015-08-27)
Cartilage regeneration is a fast growing field that combines biotechnology and molecular techniques in creating new tissue mimicking the native microenvironment. Human embryonic stem cells (hESCs) are a highly potent cell source for cartilage regeneration owing to their infinite proliferation
Articles
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Contenu apparenté
The List group focuses on the development of new concepts in catalysis. Since 1999, this research group has pioneered the development of organocatalysis as the third pillar of stereoselective catalysis, along side biocatalysis and transition metal catalysis.
Chromatograms
application for HPLC