Documents
B4261
Sigma-Aldrich
Biocytine
≥98% (TLC), suitable for drug transporter assays
Synonyme(s) :
Bct, Nε-(+)-Biotinyl-L-lysine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H28N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.48
Numéro Beilstein :
97197
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
product name
Biocytine, ≥98% (TLC)
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +53°, c = 1.05% in 0.1 M NaOH(lit.)
Technique(s)
drug transporter assay: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
~245 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C16H28N4O4S/c17-10(15(22)23)5-3-4-8-18-13(21)7-2-1-6-12-14-11(9-25-12)19-16(24)20-14/h10-12,14H,1-9,17H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24)/t10-,11-,12-,14-/m0/s1
Clé InChI
BAQMYDQNMFBZNA-MNXVOIDGSA-N
Catégories apparentées
Application
La biocytine est utilisée comme substrat pour étudier la spécificité et la cinétique de biotinidase(s), pour mesurer les déficiences en biotinidase et comme composé modèle afin d′investiguer différents mécanismes d′absorption de cellules et de tissus. La biocytine a servi à marquer des neurones, des neurones du tronçon moyen de la colonne vertébrale et des nerfs optiques.
Actions biochimiques/physiologiques
La biocytine est un adduit de lysine et de biotine. Elle est hydrolysée par la biotinidase, qui agit sur la biotine incorporée dans des peptides ainsi que sur la biotine libre. La biocytine sert de co-enzyme.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Vishwa Mohan et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(32), 6233-6250 (2019-06-12)
Dendritic spines in the developing mammalian neocortex are initially overproduced and then eliminated during adolescence to achieve appropriate levels of excitation in mature networks. We show here that the L1 family cell adhesion molecule Close Homolog of L1 (CHL1) and
Rui Tian et al.
Theranostics, 8(3), 735-745 (2018-01-19)
Purpose: Radionuclide therapy directed against tumors that express somatostatin receptors (SSTRs) has proven effective for the treatment of advanced, low- to intermediate-grade neuroendocrine tumors in the clinic. In clinical usage, somatostatin peptide-based analogs, labeled with therapeutic radionuclides, provide an overall
Jeanne T Paz et al.
Nature neuroscience, 16(1), 64-70 (2012-11-13)
Cerebrocortical injuries such as stroke are a major source of disability. Maladaptive consequences can result from post-injury local reorganization of cortical circuits. For example, epilepsy is a common sequela of cortical stroke, but the mechanisms responsible for seizures following cortical
Extraocular Source of Oligodendrocytes Contribute to Retinal Myelination and Optokinetic Responses in Zebrafish
Chen Tian
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 57(4) (2016)
Srinivasan Damodaran, Kirk L. Parkin, Owen R. Fennema
Fennema's Food Chemistry, Fourth Edition (2007)