Documents
A9576
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin solution
30% in DPBS, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Albumine solution from bovine serum, Solution de BSA
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.75
Source biologique
bovine
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
28-32% total protein basis (UV)
Forme
liquid
Origine
USA origin
Concentration
in phosphate buffer (DPBS)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
pH
6.5-7.5
Activité étrangère
Mycoplasma Test by Barile on Raw material, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La BSA est une chaîne polypeptidique simple exempte de glucides et constituée de 583 résidus d′acides aminés. À pH 5-7, elle contient 17 ponts disulfure intrachaîne et un groupe sulfhydryle.
Application
La solution de BSA à 30 % est une forme de supplémentation directe particulièrement adaptée aux milieux sans sérum. L′albumine de sérum bovin est couramment utilisée comme additif dans les milieux de culture cellulaire, en particulier les milieux sans sérum. Elle présente divers avantages, assurant notamment une protection contre les dommages oxydatifs et stabilisant les autres constituants des milieux tels que les acides gras et le pyridoxal.
Notes préparatoires
Produit préparé à partir de A9647 dans du DPBS (D5652).
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
J A A Pires et al.
Journal of dairy science, 102(6), 5347-5360 (2019-03-25)
The objective was to assess effects of experimentally induced undernutrition on responses to an intramammary lipopolysaccharide (LPS) challenge in early-lactation cows. Starting at 24 ± 3 d in milk, multiparous Holstein cows either received a ration containing 48% straw for
Paul W Kriebel et al.
The Journal of cell biology, 217(8), 2891-2910 (2018-06-10)
Chemotactic signals are relayed to neighboring cells through the secretion of additional chemoattractants. We previously showed in Dictyostelium discoideum that the adenylyl cyclase A, which synthesizes the chemoattractant cyclic adenosine monophosphate (cAMP), is present in the intraluminal vesicles of multivesicular
Yasuhiro Kawai et al.
PloS one, 13(5), e0196655-e0196655 (2018-05-26)
Serum albumin is the major intravascular antioxidant. Though oxidative stress plays an important role in the pathophysiology of Immunoglobulin A nephropathy (IgAN), the association between serum albumin and the progression of IgAN is not entirely understood. This retrospective cohort study
Brett S Peterson et al.
Cell reports, 24(1), 209-223 (2018-07-05)
SIRT3 is a nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+)-dependent mitochondrial protein deacetylase purported to influence metabolism through post-translational modification of metabolic enzymes. Fuel-stimulated insulin secretion, which involves mitochondrial metabolism, could be susceptible to SIRT3-mediated effects. We used CRISPR/Cas9 technology to manipulate SIRT3 expression in
David G Courtney et al.
Cell host & microbe, 22(3), 377-386 (2017-09-15)
Many viral RNAs are modified by methylation of the N
Articles
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.