94149
Atto 647N-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonyme(s) :
Streptavidin-Atto 647N
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
Absorption UV
λ: 650.0-656.0 nm Amax
Adéquation
corresponds for gel electrophoresis
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Highly photostable. Strong absorption.
- Excellent fluorescent quantum yield.
- Highly resistant to ozone degradation.
- Minimal triplet formation.
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.