MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
A9758
Sigma-Aldrich
ACES
≥99.0% (titration)
Synonyme(s) :
Acide 2-[(2-amino-2-oxoéthyl)azaniumyl]éthanesulfonate, 2-[(carbamoylméthyl)amino]éthane-1-sulfonique, Acide N-(2-acétamido)-2-aminoéthanesulfonique, Acide N-(carbamoylméthyl)-2-aminoéthanesulfonique, N-(carbamoylméthyl)taurine
25 G
95,60 $
100 G
322,00 $
250 G
618,00 $
1 KG
1 870,00 $
95,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
95,60 $
100 G
322,00 $
250 G
618,00 $
1 KG
1 870,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.20
Beilstein:
2253770
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
95,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (titration)
Forme
crystalline powder
pH
3.0-4.5
Plage de pH utile
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
Pf
>220 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 0.523 g/mL, clear, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
Clé InChI
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'acide N-(2-acétamido)-2-aminoéthanesulfoniique (ACES) est un tampon zwittérionique utilisé dans la recherche en biochimie et en biologie moléculaire. C'est un tampon de Good qui fonctionne sur la gamme de pH allant de 6,15 à 8,35. En solution aqueuse, il est préférable d'utiliser le tampon ACES entre pH 6,1 et pH 7,5.
Application
L'ACES a été utilisé :
  • dans une gélose BYCE ("buffered charcoal yeast extract") et un milieu BYE ("buffered yeast extract") liquide pour mettre en culture des bactéries[1].
  • pour étudier les répercussions d'une variation de pH sur l'inactivation thermique de spores bactériennes (Bacillus subtills)[2].
  • comme système tampon pour étudier la dépolymérisation de l'amidon par l'α-amylase lors d'une exposition à une pression hydrostatique.[3]
Il peut aussi être utilisé : comme tampon en électrophorèse sur gel d'agarose ou de polyacrylamide, dans la focalisation isoélectrique de protéines et dans l'analyse d'autolysines bactériennes dans un système discontinu de SDS-PAGE (électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de dodécylsulfate de sodium).
Autres remarques
Ce produit est exclusivement réservé à un usage en laboratoire, il ne peut être utilisé comme médicament, produit d'entretien ménager ou à d'autres fins.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Shift of pH-value during thermal treatments in buffer solutions and selected foods
Reineke K, et al.
International journal of food properties (2011)
High-content assay to measure mitochondrial function and bacterial vacuole size in infected human primary macrophages
Drame M, et al.
STAR protocols (2023)
Catalytic activity of $\beta$-amylase from barley in different pressure/temperature domains
Heinz V, et al.
Biotechnology Progress (2005)
Christopher Oldfield et al.
Faraday discussions, 129, 247-263 (2005-02-18)
Water-in-oil microemulsions are thermodynamically stable single-phase dispersions of water and surfactant within a continuous oil phase. The classical ternary system, based on the surfactant sodium bis(2-ethylhexyl)sulfosuccinate ('AOT'), water and an alkane such as n-heptane, is an optically transparent monodispersion of
P H Edelstein et al.
Journal of clinical microbiology, 31(12), 3329-3330 (1993-12-01)
Growth of Legionella spp. on buffered charcoal yeast extract medium supplemented with alpha-ketoglutarate and formulated with 3-(n-morpholino)propanesulfonic acid (MOPS), 3-(n-morpholino)-2-hydroxypropanesulfonic acid (MOPSO), or n-(2-acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid (ACES) buffer was similar. With three exceptions, growth was no different in buffered yeast extract
Contenu apparenté
Découvrez des tampons biologiques ultra purs pour l'échelle de la production. Nos solutions d'expert pour la production garantissent stabilité, la régulation du pH et la constance des approvisionnements.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.