Principaux documents
P6757
Sigma-Aldrich
PIPES
≥99% (titration)
Synonyme(s) :
Acide 1,4-pipérazinediéthanesulfonique, Acide pipérazine-N,N′-bis(2-éthanesulfonique), Pipérazine-1,4-bis(acide 2-éthanesulfonique)
25 G
58,40 $
100 G
223,00 $
500 G
631,00 $
1 KG
1 050,00 $
25 KG
13 960,00 $
58,40 $
Disponible pour expédition le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
58,40 $
100 G
223,00 $
500 G
631,00 $
1 KG
1 050,00 $
25 KG
13 960,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H18N2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.37
Beilstein:
817713
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
58,40 $
Disponible pour expédition le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Essai
≥99% (titration)
Forme
crystalline powder
Plage de pH utile
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES 
OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
Clé InChI
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le PIPES fait partie de la famille des tampons acide éthanesulfonique, introduits pour la première fois par Good et al.[1] et conçus pour répondre à certains critères : pKa intermédiaire, solubilité maximale dans l'eau et minimale dans les autres solvants, effet de sel réduit, faible variation du pKa avec la température, stabilité chimique et enzymatique, faible absorption dans le spectre UV ou visible et synthèse aisée. Avec un pKa à 37 °C proche du pH physiologique, le PIPES trouve des applications en culture cellulaire.
Application
La fixation au glutaraldéhyde d'échantillons de tissus végétaux et animaux peut s'accompagner d'une perte de lipides, entraînant des changements morphologiques visibles. L'utilisation de PIPES pour tamponner le glutaraldéhyde permet de limiter la perte lipidique et les artéfacts[2],[3]
Chez le rat, certains organites hépatocytaires subissent une perte sélective de l'activité phosphatase alcaline lorsque les cellules sont fixées au glutaraldéhyde tamponné au cacodylate en vue d'une analyse ultracytochimique. L'utilisation de PIPES comme tampon permet d'augmenter la rétention de cette activité de 60 %.[4]
La fixation de zoospores de champignons en vue d'une microscopie de fluorescence et d'une microscopie électronique est optimale avec un mélange de glutaraldéhyde et de formaldéhyde dans un tampon PIPES.[5]
Liaison
Sigma-Aldrich propose du PIPES certifié BioPerformance testé sur cultures cellulaires (réf. P1851) et différents sels pour faciliter la préparation de tampons, ainsi que le produit PIPES BioXtra (réf. P8203) qui est testé pour la présence de traces de métaux.
Notes préparatoires
Les tampons peuvent être préparés en ajoutant une solution de base au PIPES (acide libre) à titrer, au pH approprié, ou en mélangeant des solutions équimolaires du sel monosodique et du sel disodique à titrer, au pH approprié.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
The role of the buffer in the fixation of biological specimens for transmission and scanning electron microscopy
Schiff, R.I. and Gennaro, J.F., Jr.
Scanning, 2, 135-135 (1979)
K Yamamoto et al.
Histochemistry, 77(3), 339-351 (1983-01-01)
Effects of NaOH-PIPES buffer used as a vehicle for aldehyde fixative on alkaline phosphatase (ALPase) activity demonstrated cyto- and biochemically were compared with those of routinely used cacodylate buffer. The reaction products showing ALPase activity demonstrated ultracytochemically were confined to
A R Hardham
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 33(2), 110-118 (1985-02-01)
The study of the surface properties of zoospores and cysts of the fungus Phytophthora cinnamomi required a fixation regime that would preserve the cells adequately and not interfere with binding and detection of probes on the cell surface. When they
Use of PIPES buffer in the fixation of plant cells for electron microscopy
Salema, R. and Brandao, I.
Journal of Submicroscopic Cytology, 9, 79-79 (1973)
Buffers for enzymes.
J S Blanchard
Methods in enzymology, 104, 404-414 (1984-01-01)
Contenu apparenté
Découvrez des tampons biologiques ultra purs pour l'échelle de la production. Nos solutions d'expert pour la production garantissent stabilité, la régulation du pH et la constance des approvisionnements.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf