MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
T1375
Sigma-Aldrich
TES
≥99% (titration)
Synonyme(s) :
Acide 2-[(2-hydroxy-1,1-bis(hydroxyméthyl)éthyl)amino]éthanesulfonique, Acide N-[tris(hydroxyméthyl)méthyl]-2-aminoéthanesulfonique, Acide libre TES
25 G
91,10 $
100 G
277,00 $
500 G
1 080,00 $
1 KG
1 650,00 $
5 KG
6 130,00 $
91,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
91,10 $
100 G
277,00 $
500 G
1 080,00 $
1 KG
1 650,00 $
5 KG
6 130,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H15NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.25
Beilstein:
1957061
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
91,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99% (titration)
Forme
crystalline powder
Plage de pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Pf
~225 °C (dec.)
Solubilité
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES 
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
Clé InChI
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Application
Le TES a été utilisé dans un tampon au TES pour déterminer l′activité anti-collagénase de troncs de Marula.[1] Il a également été employé dans des tampons pour milieu de culture cellulaire.[2][3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Anti-aging potential of extracts from Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst and its chemical profiling by UPLC-Q-TOF-MS
Shoko T, et al.
BMC Complementary and Alternative Medicine, 18(1), 54-54 (2018)
Palmelloids formation in Chlamydomonas reinhardtii: defence against rotifer predators?
Lurling M and Beekman W
Annales de Limnologie-International Journal of Limnology, 42(2), 65-72 (2006)
Isolation of Tomato Fruit Chromoplasts and Determination of ATP Levels
Hernandez-Gras F, et al.
The Plant Journal, 18(1), 54-54 (2013)
Carmen Hierro-Bujalance et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 571258-571258 (2020-10-13)
The germinal matrix-intraventricular hemorrhage (GM-IVH) is one of the most devastating complications of prematurity. The short- and long-term neurodevelopmental consequences after severe GM-IVH are a major concern for neonatologists. These kids are at high risk of psychomotor alterations and cerebral
R H Martin et al.
Biology of reproduction, 47(2), 268-270 (1992-08-01)
Human sperm karyotypes can be prepared after fusion of human sperm with Golden hamster oocytes. Most laboratories use one of two methods of sperm capacitation: incubation of freshly-ejaculated sperm in Biggers, Whitten, and Whittingham (BWW) medium for 5-7 h at
Protocoles
This procedure may be used for Mutanolysin products.
Contenu apparenté
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.