M3295
MOBS
≥99% (titration)
Synonyme(s) :
4-(N-Morpholino)butanesulfonic acid
1 010,00 $
About This Item
1 010,00 $
Produits recommandés
Essai
≥99% (titration)
pH
7.0-8.3
Plage de pH utile
6.9-8.3
pKa
7.6
Solubilité
water: soluble 50 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OS(=O)(=O)CCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H17NO4S/c10-14(11,12)8-2-1-3-9-4-6-13-7-5-9/h1-8H2,(H,10,11,12)
Clé InChI
VTOWJTPBPWTSMK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Liaison
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable