A7949
ACES
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Synonyme(s) :
Acide N-(2-acétamido)-2-aminoéthanesulfonique, Acide N-(carbamoylméthyl)-2-aminoéthanesulfonique, N-(carbamoylméthyl)taurine
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥99.0% (titration)
Forme
powder
Impuretés
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.1%
pH
3.0-4.5
Plage de pH utile
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
Pf
>220 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.05 at 260 in H2O at 0.1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
Clé InChI
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable