A3641
Apoferritin from equine spleen
0.2 μm filtered
412,00 $
About This Item
412,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
liquid
Poids mol.
major subunit ML 19,889
minor subunit MH 22,200
native ~481.2 kDa (24 subunits, approx. 20 kDa each)
Couleur
clear to slightly hazy, solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves