2026-05-21T03:20+00:00
bvseo_fps, prod_bvrr, vn_firebird_3.1.50
cp_1, bvpage1
loc_en_US, A2986SIGMA, prd, sort_relevancy
co_noreviews, co_noquestions, tv_0, tr_0
Produits
Chimie analytique
Chromatographie analytique
Seringues analytiques
Flacons/fioles analytiques
Adsorbants à base de carbone
Étalons pour la chromatographie
Colonnes, accessoires et adsorbants de CPG/GC
Tampons de HPLC
Colonnes HPLC
Milieux et accessoires pour LPLC
Purge et piégeage
Solvants
Plaques de CCM/TLC et adsorbants
Réactifs analytiques
Acides
Seringues analytiques
Flacons/fioles analytiques
Alcalins caustiques et bases
Réactifs de chromatographie et de spectroscopie
Tests colorimétriques et titrimétriques en kit
Indicateurs
Réactifs Karl Fischer
Étalons pour titrage Karl Fischer
Métaux
Bandelettes pH, papiers pH, lecteurs et accessoires pour la mesure du pH
Sels
Solvants
Instruments, tests en kits et accessoires pour la photométrie Spectroquant
Bandelettes, papiers et lecteurs
Réactifs de titrage
Préparation d'échantillons analytiques
Dispositifs et tubes pour le contrôle de l'air
Supports filtres de laboratoire
Filtres membranes Millipore<sup>®</sup> pour le laboratoire
Filtres pour seringue Millex<sup>®</sup>
Purge et piégeage
Extraction en phase solide (SPE) et QuEChERS
Microextraction en phase solide (SPME)
Colonnes, résines et accessoires d'extraction liquide-liquide sur support solide (SLE)
Sécurité au laboratoire
Détergents et produits nettoyants pour matériel de laboratoire
Manipulation en toute sécurité
Accessoires de sécurité
Absorption des déversements accidentels
Photométrie et tests chimiques rapides
Tests colorimétriques et titrimétriques en kit
Bandelettes pH, papiers pH, lecteurs et accessoires pour la mesure du pH
Instruments, tests en kit et accessoires pour la photométrie
Bandelettes, papiers et lecteurs
Solutions de turbidimétrie pour une analyse précise des eaux usées
Matériaux de référence
Étalons d'acides aminés, de peptides et de protéines
Étalons de biomarqueurs et de métabolites
Étalons de cannabis
Étalons de glucides
Matériaux de référence certifiés
Étalons de chromatographie
Étalons d'additifs alimentaires
Étalons de composés alimentaires et cosmétiques
Étalons pour l'ICP et l'AAS
Mélanges étalons d'impuretés élémentaires inorganiques
Étalons pour la chromatographie ionique
Étalons pour titrage Karl Fischer
Étalons de lipides
Étalons de matériaux à matrice
Matériaux de référence de microbiologie
Étalons de polluants organiques
Étalons de pesticides
Étalons pétrochimiques
Étalons pharmaceutiques
Médicaments, drogues illicites et biomarqueurs diagnostiques
Étalons des instituts de métrologie et des pharmacopées
Étalons de propriétés physiques et chimiques
Étalons phytochimiques
Étalons de vitamines
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Culture cellulaire 3D
Hydrogels
Organoïdes
Soutien
Réactifs de culture cellulaire sans composant d'origine animale
Analyse cellulaire
Équipement de comptage cellulaire
Analyse de la santé cellulaire
Instruments d'imagerie cellulaire
Kits d'isolement d'organites cellulaires
Tests d'invasion et de migration cellulaire
Réactifs d'imagerie de la cellule vivante
Milieux et tampons de culture cellulaire
Milieux et nutriments de culture cellulaire pour les bioprocédés
Milieux et tampons de culture cellulaire liquides pour le bioprocessing
Milieux et tampons classiques
Produits de culture cellulaire "GMP" ; sur mesure
Milieux de culture végétale
Réactifs et suppléments de culture cellulaire
Albumines et protéines de transport
Acides aminés
Antibiotiques
Facteurs d'adhérence
Suppléments recombinants pour les bioprocédés
Glucides (hydrates de carbone)
Réactifs de dissociation cellulaire
Réactifs de congélation de cellules
FBS - Sérum de veau fœtal
Facteurs de croissance et cytokines
Hormones
Sérum humain
Autres sérums
Réactifs de culture végétale
Sérums
Suppléments pour la culture cellulaire
Vitamines
Lignées cellulaires et culture cellulaire spécialisée
Lignées cellulaires pour le bioprocessing
Lignées de cellules de mammifères
Milieux pour embryons de souris
Cellules primaires
Cellules souches
Filtration stérilisante de milieux de culture pour le laboratoire et matériel de culture
Matériel de culture cellulaire
Filtres pour seringue Millex<sup>®</sup>
Inserts et plaques de culture cellulaire Millicell<sup>®</sup>
Filtres stérilisants Millipore<sup>®</sup>
Plaques de filtration MultiScreen<sup>®</sup>
Filtres sous vide Stericup<sup>®</sup> (en anglais)
Chimie et produits biochimiques
Acides aminés, résines et réactifs pour la synthèse peptidique
Produits biochimiques
Agarose
Acides aminés
Antibiotiques
Avanti Research™, une marque de la société Croda
Tampons biologiques
Glucides
Agents chélatants et réducteurs
Coenzymes
Détergents
Lipides
Glycoconjugués
Produits biochimiques et réactifs de grande pureté
Kits de dosage du métabolisme
Banques de métabolites
Produits naturels
Nucléosides et nucléotides
Vitamines
Synthons ("blocs de construction" ;)
Synthons fluorés
Hétérocycles halogénés
Synthons hétérocycliques
Synthons organiques
Catalyseurs
Catalyseurs et ligands de Buchwald
Catalyseurs d'activation de liaisons C-H
Catalyseurs et ligands chiraux
Catalyseurs de couplage croisé
Catalyseurs d'hydrogénation
Catalyseurs inorganiques
Complexes et ligands NHC
Métathèse d'oléfines
Organocatalyseurs
Catalyseurs à transfert de phase
Ligands phosphine
Photocatalyseurs
Catalyseurs à base de métaux de transition
Biologie chimique
Glucides
Outils de biologie chimique
Réactifs de chimie click
Agents de couplage
Building blocks d'agents de dégradation des protéines
Synthèse chimique
Acides boroniques et dérivés
Réactifs de formation de liaisons C-C
Auxiliaires chiraux
Réactifs de couplage et nucléosides
Réactifs de Grignard
Réactifs d'halogénation
Réactifs organoaluminiques
Réactifs organolithiens
Réactifs organosiliciés
Réactifs organostanniques
Réactifs organozinciques
Réactifs d'oxydation
Réactifs de protection/déprotection
Agents réducteurs
Arômes et parfums
Formulation
Formulation pharmaceutique
Matériaux en granules
Excipients pour vos applications liquides
Stabilisateurs de protéines
Formulations semi-solides
Formulation de formes solides
Produits chimiques de laboratoire
Absorbants et adsorbants
Acides
Alcalins caustiques et bases
Dessiccants
Adjuvants de filtration et médias de filtration
Indicateurs
Métaux
Sels
Solvants
Sécurité au laboratoire
Détergents et produits nettoyants pour matériel de laboratoire
Manipulation en toute sécurité
Accessoires de sécurité
Absorption des déversements accidentels
Écuries d'isotopes
Outils pour la synthèse
Synthèse chimique automatisée
Criblage à haut débit
Photoréacteurs
Électrosynthèse
Clinique et diagnostic
Groupage sanguin
Réactifs finis de groupage sanguin
Réactifs intermédiaires FFMU (For Further Manufacturing Use)
Cellule Marque™
Lames de contrôle Cellule Marque™
Systèmes de détection et réactifs auxiliaires Cell Marque™
Anticorps primaires Cell Marque™
Membranes à flux latéral
Conservateurs ProClin™
Diagnostic de tissus
Colorants pour la bactériologie
Milieux de séparation cellulaire
Colorants pour la cytologie
Colorants lyophilisés et colorants certifiés
Colorants pour l'hématologie
Colorants pour l'histologie
Réactifs universels pour le diagnostic de tissus
Filtration
Filtres pour la concentration
Dispositifs Amicon<sup>®</sup> (en anglais)
Filtres à centrifuger
Papiers filtres
Filtration pour le bioprocessing
Filtration de tampons
Supports filtres et systèmes de clarification
Carters de filtration
Filtration stérilisante finale et remplissage final
Filtres à gaz et filtres évent
Testeurs d'intégrité des filtres
Filtration de milieux de culture
Préfiltres et contrôle de la biocharge
Filtres stérilisants
Supports filtres et systèmes pour la filtration de virus
Filtres pour virus
Supports filtres de laboratoire
Membranes de filtration pour le laboratoire
Filtres membranes
Filtres membranes Millipore<sup>®</sup>
Filtres pour seringue pour le laboratoire
Filtres pour seringue
Filtres pour seringue Millex<sup>®</sup>
Plaques de filtration MultiScreen<sup>®</sup>
Unités de filtration stérilisante pour le laboratoire
Filtres stérilisants Millipore<sup>®</sup>
Filtres sous vide Stericup<sup>®</sup> (en anglais)
Filtres sous vide
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Surveillance environnementale & ; simulation de remplissages aseptiques
Contrôle de l'hygiène
Milieux de culture microbiologique
Matières premières pour milieux de culture microbiologique
Filtration microbienne
Tests d'identification microbienne et réactifs biochimiques
Étalons pour la microbiologie
Kits, instruments et consommables pour la détection de pathogènes
Essai des pyrogènes
Dispositifs de test pour indicateurs de qualité
Consommables, milieux et instruments pour l'essai de stérilité
Automatisation de laboratoire
Station de travail d'analyse automatisée AAW™
Matériel de laboratoire
Culture cellulaire et cryogénie
Matériel de culture cellulaire
Stockage cryogénique
Inserts et plaques de culture cellulaire Millicell<sup>®</sup>
Filtration
Filtres à centrifuger
Filtres membranes
Papiers filtres
Supports filtres de laboratoire
Filtres pour seringue
Filtres sous vide
Dispositifs Amicon<sup>®</sup> (en anglais)
Filtres pour seringue Millex<sup>®</sup>
Filtres membranes Millipore<sup>®</sup>
Filtres stérilisants Millipore<sup>®</sup>
Plaques de filtration MultiScreen<sup>®</sup>
Filtres sous vide Stericup<sup>®</sup> (en anglais)
Verrerie
Équipement de laboratoire
Soldes
Centrifugation
Broyeurs et homogénéiseurs
Agitation et mélange pour le laboratoire
Réfrigérateurs et congélateurs
Purification de l'eau
Partenaires spécialisés dans le matériel de laboratoire
Produits Brand<sup>®</sup>
Produits Corning<sup>®</sup>
Produits Cytiva™
Produits DWK
Produits Eppendorf<sup>®</sup>
Excel Scientific Products
Manipulation et distribution des liquides
Lames et chambres de microscope
Matériel et équipement pour PCR
Plaques
Inserts et plaques de culture cellulaire Millicell<sup>®</sup>
Plaques de filtration MultiScreen<sup>®</sup>
Plaques à fond plein MultiScreen<sup>®</sup>
Manipulation d'échantillons
Broyeurs et homogénéiseurs
Récipients de laboratoire et stockage
Étiquettes de laboratoire
Recueil d'échantillons pour le laboratoire
Agitation et mélange pour le laboratoire
Films, feuilles et rubans de scellage
Septa
Science des matériaux
Matériaux biomédicaux
Bio-impression 3D
Polymères biomédicaux
Kits de formulation pour l'administration de médicaments
Polymères hydrophiles
Polymères hydrophobes
Polyéthylène glycol (PEG et PEO)
Microsphères et nanoparticules de polymères
Outils de polymérisation
Produits électroniques
Nanomatériaux à base de carbone
Produits chimiques et agents de gravure utilisés en électronique
Nanomatériaux inorganiques et métalliques
Cristaux liquides
Produits OLED et PLED
Transistors OFET et biocapteurs
Produits photoniques et optiques
Produits électroniques imprimés
Auto-assemblage et impression par contact
Produits à base de silicone
Polymères intelligents et de spécialité
Substrats et composants électroniques
Matériaux destinés au secteur de l'énergie
Matériaux pour batterie
Chalcogénures
Membranes et matériaux pour piles à combustible
Métaux et alliages de haute pureté
Sels de grande pureté
Oxydes et céramiques
Points quantiques
Matériaux pour l'énergie solaire
Précurseurs de dépôt en solution et en phase vapeur
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Clonage et expression
Clonage moléculaire et expression protéique
Transfection
Épigénétique
Édition du génome et génomique fonctionnelle
Méthode CRISPR et édition génomique
Criblage génétique
Banques ARNi
Clones ARNi individuels
Microbiome
Préparation de banques NGS
Électrophorèse et hybridation d'acides nucléiques
Électrophorèse, transfert et quantification d'acides nucléiques
Marquage d'acides nucléiques
Purification d'acides nucléiques
Purification d'ADNg
Purification d'ADN plasmidique
Purification de produits de réaction
Purification d'ARN
Oligos, sondes de qPCR et peptides
Oligos d'ADN et sondes qPCR, pré-conçus et personnalisés
Oligos d'ARN, duplex de pARNi et contrôles, pré-conçus et personnalisés
Peptides personnalisés
PCR et amplification
Réactifs pour PCR Kapa Biosystems
Kits et réactifs pour PCR
Matériel et équipement pour PCR
Amplification de génomes entiers
Produits Roche<sup>®</sup> Life Science
Développement et fabrication de mAb
Découverte de médicaments à base d'anticorps
Identification de leads d'anticorps thérapeutiques
Développement préclinique
Découverte de cibles
Caractérisation et contrôle qualité
Analyse des agrégats
Analyse de la masse intacte
Cartographie peptidique
Analyse des modifications post-traductionnelles
Détermination du titre
Développement de procédés et fabrication des mAb
Traitement en aval (DSP)
Formulation, remplissage final et finition
Traitement en amont (USP)
Développement et production d'ARNm
Analyse et contrôle qualité de l'ARNm
Développement d'ARNm
Production d'ARNm et formulation
Recherche sur l'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Principes actifs pharmaceutiques (API)
Produits chimiques pour le traitement des API
Folates
Notre offre de principes actifs (API)
Matières premières pour le bioprocessing et la formulation
Milieux et tampons de culture cellulaire liquides pour le bioprocessing
Ajustement du pH et tampons
Nettoyage en place (NEP)
Produits chimiques pour le downstream processing et la formulation
Endonucléase
Produits chimiques de haute qualité pour la fabrication d'ARNm
Produits chimiques pour l'upstream processing
Culture cellulaire pour les bioprocédés
Milieux de culture cellulaire pour les bioprocédés
Lignées cellulaires pour le bioprocessing
Milieux et tampons de culture cellulaire liquides pour le bioprocessing
Suppléments recombinants pour les bioprocédés
Sacs de transfert de poudre en vrac
Rétention cellulaire
Produits de culture cellulaire "GMP" ; sur mesure
Filtres pour milieux de culture cellulaire
Plateformes upstream pour vecteurs viraux
Systèmes pour le bioprocessing
Colonnes de chromatographie pour le bioprocessing
Systèmes de chromatographie
Supports filtres et systèmes de clarification
Testeurs d'intégrité des filtres
Agitateurs à usage unique
Connecteurs, vannes et agitateurs en acier inoxydable
Supports et systèmes de filtration à flux tangentiel
Supports filtres et systèmes pour la filtration de virus
Préparation de tampons et milieux
Tampons et ajusteurs de pH
Filtration de tampons
Filtration de milieux de culture
Agitateurs à usage unique
Chromatographie
Résines de chromatographie d'affinité
Colonnes de chromatographie pour le bioprocessing
Systèmes de chromatographie
Résines de chromatographie d'échange d'ions
Chromatographie sur membrane
Résines de chromatographie en phase normale / phase inverse
Résines de chromatographie d'exclusion stérique
Clarification et récolte
Solutions de prétraitement et filtres en profondeur pour la clarification
Supports filtres et systèmes de clarification
Préfiltres de clarification
Gestion des fluides
Connexions/Déconnexions pour le bioprocessing
Transport et stockage de fluides
Ensembles à usage unique
Agitateurs à usage unique
Connecteurs, vannes et agitateurs en acier inoxydable
Formulation
Services de fabrication en sous-traitance de PEG activés
Formulation pharmaceutique
Matériaux en granules
Solutions pour les formulations injectables et parentérales
Excipients pour vos applications liquides
Stabilisateurs de protéines
Formulations semi-solides
Formulation de formes solides
Lipides de synthèse
Plateforme de réduction de la viscosité
Solutions d'échantillonnage stériles et aseptiques
Échantillonnage de processus stériles
Améliorez l'échantillonnage des bioprocédés grâce à la solution d'échantillonnage automatique MAST<sup>®</sup>
Filtration stérilisante et contrôle de la biocharge
Filtration de tampons
Carters de filtration
Filtration stérilisante finale et remplissage final
Filtres à gaz et filtres évent
Testeurs d'intégrité des filtres
Filtration de milieux de culture
Préfiltres et contrôle de la biocharge
Filtres stérilisants
Ultrafiltration et diafiltration
Dispositifs de filtration à flux tangentiel
Supports et systèmes de filtration à flux tangentiel
Élimination de virus
Testeurs d'intégrité des filtres
Supports filtres et systèmes pour la filtration de virus
Filtres pour virus
Inactivation virale
Biologie des protéines
Anticorps
Anticorps à validation avancée
Anticorps pour la cytométrie en flux
Anticorps Prestige Antibodies<sup>®</sup> (anticorps de prestige)
Anticorps primaires
Anticorps secondaires
Anticorps en petits conditionnements
Recombinants anticorps ZooMAb<sup>®</sup>
Petites molécules bioactives
Consortium de génomique structurelle
Duolink<sup>®</sup> PLA - Technologie d'interaction protéique
Solutions pour plateformes d'immunoessai
Kits ELISA
Kits MILLIPLEX<sup>®</sup> (en anglais)
Technologie SMC<sup>®</sup>
Électrophorèse de protéines et western blotting
Équipement d'électrophorèse et de transfert
Kits et membranes de transfert
Substrats et réactifs d'immunodétection
Dispositifs d'immunodétection sur membrane
Gels et tampons pour l'électrophorèse des protéines
Colorants pour gels d'électrophorèse de protéines
Marqueurs protéiques
Réactifs et tampons de transfert
Protéines et enzymes
Albumines et protéines de transport
Coenzymes
Enzymes et substrats de détection
Enzymes pour l'analyse de drogues et de médicaments
Outils de profilage pour la glycobiologie
Nucléases
Protéases
Dissociation de tissus
Analyse des protéines par spectrométrie de masse
Chromatographie de purification de protéines
Purification d'anticorps à l'aide de protéines
Purification de protéines biotinylées
Purification du FLAG<sup>®</sup>.
Purification de protéines recombinantes/à étiquette de fusion
Préparation d'échantillons de protéines
Dispositifs Amicon<sup>®</sup> (en anglais)
Purification d'anticorps à l'aide de protéines
Purification de protéines biotinylées
Purification du FLAG<sup>®</sup>.
Cocktails d'inhibiteurs
Dispositifs de concentration pour le laboratoire
Dispositifs de diafiltration et de dialyse pour le laboratoire
Purification de protéines recombinantes/à étiquette de fusion
Réactifs de fractionnement subcellulaire, d'enrichissement et de déplétion
Réactifs et activateurs de lyse cellulaire complète
Purification de l'eau
Systèmes de purification d'eau de laboratoire Milli-Q<sup>®</sup> pour paillasse
Systèmes de purification d'eau de laboratoire haut débit Milli-Q<sup>®</sup>.
Consommables pour la purification d'eau de laboratoire Milli-Q<sup>®</sup>.
Accessoires pour les systèmes de purification d'eau de laboratoire Milli-Q<sup>®</sup>.
Applications
Chimie analytique
Spectroscopie atomique
Étalonnage, qualification, validation
Chromatographie en phase gazeuse (CPG/GC)
Chromatographie liquide
HPLC de grosses molécules
Chromatographie liquide basse pression (LPLC)
HPLC de petites molécules
Spectrométrie de masse (MS)
Résonance magnétique nucléaire (RMN)
Photométrie et réflectométrie
Préparation d'échantillons
Préparation d'échantillons par filtration
Purification d'échantillons
Méthode QuEChERS de préparation d'échantillons
Extraction en phase solide (SPE)
Microextraction en phase solide (SPME)
Chromatographie sur couche mince (CCM/TLC)
Titrage (notamment Karl Fischer)
Eau pour la chimie clinique
Analyse chimique par voie humide
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Analyse cellulaire
Essais à base de cellules
Comptage des cellules et analyse de la santé cellulaire
Analyse d'images et imagerie de cellules vivantes
Culture cellulaire par type de cellules
Culture de cellules de mammifères
Culture de cellules microbiennes
Culture de tissus végétaux
Culture de cellules primaires
Culture de cellules souches
Culture cellulaire par technique
Culture cellulaire 3D
Préparation des milieux de culture cellulaire
Croissance cellulaire et maintenance des cellules
Transfection et édition du génome
Culture cellulaire destinée à la production
Résolution des problèmes de culture cellulaire
Chimie et synthèse
ADC et bioconjugaison
Identification de têtes de série (leads)
Synthèse peptidique
Dégradation ciblée de protéines
Conception et optimisation de réactions
Méthodes de synthèse
Fonctionnalisation des liaisons C-H
Couplage croisé
Fluoration
Métathèse
Boîte à outils de la réaction organique
Photocatalyse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Bactériologie
Groupage sanguin
Analyses cliniques et médicolégales
Cytologie et cytodiagnostic
Immunohistochimie pour le diagnostic
Hématologie
Histologie/Histopathologie
Fabrication de produits de diagnostic in vitro
Eau pour le diagnostic clinique
Analyses environnementales et de cannabis
Prélèvement et contrôle de l'air
Analyse du cannabis
Cannabinoïdes et puissance
Pesticides et mycotoxines
Terpènes
Analyses de l'eau potable
Analyses des sols, des déchets solides et des eaux souterraines
Analyses des eaux usées et des eaux de procédés
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Analyse chimique
Formulation d'arômes et de parfums
Analyse microbiologique
Conformité réglementaire
Génomique
Édition génomique avancée
Clonage et expression
Purification de l'ADN et de l'ARN
Épigénétique
Criblage de génomique fonctionnelle
Expression et extinction géniques
Séquençage de nouvelle génération
Électrophorèse d'acides nucléiques sur gel
Marquage et détection d'acides nucléiques
PCR
qPCR
Séquençage
Science et ingénierie des matériaux
Bio-impression 3D
Impression 3D
Batteries, supercondensateurs, piles à combustible
Bioélectronique
Biocapteurs et bio-imagerie
Dépôt chimique en phase vapeur
Fabrication de lentilles de contact et de prothèses dentaires
Administration de médicaments
Microscopie électronique
Microélectronique et nanoélectronique
Synthèse de nanoparticules et de microparticules
Électronique organique
Cellules solaires et photovoltaïques
Synthèse de polymères
Synthèse à l'état solide
Ingénierie tissulaire
Analyses microbiologiques
Tests de biocharge
Préparation des milieux de culture
Remplissages aseptiques (APS/Media Fill)
Analyses microbiologiques de l'eau
Tests de recherche des mycoplasmes
Analyse des pathogènes et des micro-organismes d'altération
Essai des pyrogènes
Essai de stérilité
Contrôle du personnel et des surfaces
Contrôle des particules viables dans l'air
Développement et fabrication de mAb
Découverte de médicaments à base d'anticorps
Identification de leads d'anticorps thérapeutiques
Développement des anticorps thérapeutiques
Découverte de cibles d'anticorps thérapeutiques
Caractérisation et contrôle qualité
Analyse des agrégate
Analyse de la masse intacte
Cartographie peptidique
Analyse des modifications post-traductionnelles
Détermination du titre
Développement de procédés et fabrication des mAb
Downstream processing
Formulation, remplissage final et finition
Upstream processing
Développement et production d'ARNm
Analyse et contrôle qualité de l'ARNm
Développement d'ARNm
Production d'ARNm et formulation
Recherche sur l'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Production de conjugués anticorps-médicament (ADC)
Conjugaison
Purification
Biopharma 4.0
Automatisation et logiciels de contrôle pour le bioprocessing
Logiciel d'analyse de données pour le bioprocessing
Traitement en système clos pour la bioproduction
Upstream Processing (USP) intensifié et continu
Traitement en aval (DSP) intensifié et continu
Technologie d'analyse des procédés (PAT)
Centre de ressources pour les acteurs des biotechnologies
Découverte de médicaments
Préclinique
Phases I-II
Phase III et fabrication
Réglementation
Programmes pour les start-up
Fractionnement du plasma sanguin
Production de thérapies cellulaires
Fabrication pharmaceutique classique
Stratégies de remplissage final
Stratégies de formulation de formes liquides
Stratégies de formulation de formes solides
Stratégies de filtration stérilisante
Production de thérapies géniques
Upstream Processing de vecteurs viraux
Downstream Processing de vecteurs viraux
Formulation de vecteurs viraux et remplissage final
Caractérisation de vecteurs viraux et contrôles de biosécurité
Développement et fabrication en sous-traitance de vecteurs viraux
Analyse et contrôle qualité des produits pharmaceutiques
Caractérisation de produits biologiques et de biosimilaires
Tests des pharmacopées et recommandations réglementaires
Analyse et contrôle qualité (QC) de petites molécules
Échantillonnage stérile et aseptique
Production de vaccins
Production de vaccins à base de virus
Production de vaccins à ARNm
Production de vaccins à ADNp
Production de vaccins à sous-unités protéiques
Production de vaccins à pseudoparticules virales (PPV)
Production de vaccins à vecteur viral
Biologie des protéines
Technique ELISA
Dosage de l'activité enzymatique
Cytométrie en flux
Électrophorèse sur gel
Immunohistochimie
Interrogation des voies protéiques
Lyse et extraction des protéines
Interactions entre protéines et acides nucléiques
Concentration des protéines et échange de tampon
Expression des protéines
Marquage et modification des protéines
Technique de pull-down (interactions protéines/protéines)
Purification des protéines
Quantification des protéines
Analyse de la structure des protéines
Analyses par western blotting
Analyse des protéines par spectrométrie de masse
Domaines de recherche et thérapeutiques
Recherche sur le cancer
Recherche en biologie cellulaire et développementale
Signalisation cellulaire
Glycobiologie
Recherche en métabolomique
Recherche en neurosciences
Pharmacologie et recherche pharmaceutique (drug discovery)
Purification de l'eau
Eau pour la chimie clinique
Eau pour la biologie cellulaire et moléculaire
Eau pour le diagnostic clinique
Services
Fabrication en sous-traitance
ADC et bioconjugaison
Services de diagnostic OEM et CMO
Produits biologiques de mammifères
Services de CTDMO pour l'ARNm et les NPL
Lipides Services CDMO
Services de CDMO pour les nanoparticules lipidiques
Petites molécules
Polyéthylène glycols (PEG) activés
Principes actifs (API)
Principes hautement actifs (HPAPI)
Vecteurs viraux
Production d'AAV
Développement de procédés de production de thérapies géniques
Vecteurs lentiviraux
Analyses en sous-traitance
Développement analytique
Caractérisation des produits ADC
Développement analytique et caractérisation pour virus adéno-associé (AAV)
Caractérisation des produits mAb
Développement analytique d'ARNm
Tests de libération de récoltes en vrac
Tests de libération de récoltes en vrac pour thérapies géniques et cellulaires
Tests de libération de récoltes en vrac pour anticorps monoclonaux
Test de libération de récoltes de vaccins
Préparation et tests de banques de cellules et de virus
Tests de banques de cellules et de virus
Constitution de banques de cellules
Caractérisation de lignées cellulaires
Études de stabilité génétique
Fabrication de banques de virus
Tests de libération de produits finis
Tests de libération de produits finis de thérapies cellulaires et géniques
Tests de libération de produits finis pour anticorps monoclonaux
Détection moléculaire rapide
Système de détection moléculaire rapide Blazar™
Séquençage de dernière génération
Test des matières premières
Services de tests de stabilité
Études de clairance virale
Services de clairance virale Provise<sup>®</sup>
Services de clairance standard et hybride
Produits personnalisés
Sacs de transfert de poudre en vrac
CADI : Développement d'essais sur mesure & ; Innovation
Stabilité des milieux de culture cellulaire et services de tests
Cell Design Studio™ : nos services de génie cellulaire
Services de génie cellulaire et de développement de lignées cellulaires CHOZN<sup>®</sup>.
Services de mise au point d'anticorps ZooMAb<sup>®</sup> en sous-traitance
Matières premières essentielles
Services de développement et de fabrication d'anticorps personnalisés pour le diagnostic
Colonnes de CPG/GC personnalisées
Milieux de culture cellulaire "GMP" ; sur mesure
Colonnes HPLC personnalisées
Services de mise au point de milieux sur mesure
Acides nucléiques personnalisés
Tubes SPE et plaques SPE 96 puits personnalisés
Fibres SPME personnalisées
Bandelettes réactives et papiers indicateurs personnalisés
Services de diagnostic OEM et CMO
Services de développement de résines d'affinité personnalisées Eshmuno<sup>®</sup> Fit
Matériaux et services à façon pour l'échelle de production
Chaîne d'approvisionnement pour produits de grand volume
Conditionnement évolutif pour la production et personnalisé
Matériaux de référence
Conception de banques de petites molécules (Aldrich Market Select)
Produits à façon et de qualité GMP à base d'isotopes stables
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Logiciel de drug discovery basé sur l'IA AIDDISON™
Logiciel d'ajustement de courbe pour immunoessais Belysa<sup>®</sup>.
Logiciel d'automatisation et de contrôle pour le bioprocessing
Logiciel d'analyse de données pour le bioprocessing
Plateforme de criblage de catalyseurs Catalexis
Matériaux de référence numériques Chemistwin<sup>®</sup>
Services numériques étendus pour les chimiothèques codées par ADN
Outil DOZN™
Logiciel d'enregistrement de test électronique M-Trace<sup>®</sup>
Services Millicell<sup>®</sup> Cloud
MQuant<sup>®</sup> StripScan
Services numériques MyMilli-Q<sup>™</sup>
Logiciel de rétrosynthèse SYNTHIA<sup>™</sup>
Application Val@M™ pour les activités de validation
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services de développement et de fabrication d'anticorps personnalisés pour le diagnostic
Services de sous-traitance industrielle (OEM) et de fabrication en sous-traitance (CMO) de solutions diagnostiques
Services de mise au point de tests à flux latéral
Services liés aux produits
Services liés aux applications de formulations solides
Étalonnage et vérification
Étalonnage et vérification Milli-Q<sup>®</sup>
Systèmes d'analyses microbiologiques
Programme Elevate
Programme eMERGE™
Programme Emprove<sup>®</sup> (en anglais)
Milieux de culture cellulaire Emprove<sup>®</sup>
Offre de produits chimiques Emprove<sup>®</sup>
Offre de produits de chromatographie Emprove<sup>®</sup>
Offre de filtres et de composants à usage unique Emprove<sup>®</sup>
Suite Emprove<sup>®</sup>
Contrats de maintenance et d'entretien
Systèmes d'analyses microbiologiques
Entretien et contrats de maintenance Milli-Q<sup>®</sup>
Services pour photomètres Spectroquant<sup>®</sup>
Contrats Reliance de maintenance de systèmes
Services et assistance Milli-Q<sup>®</sup>
Contrats de maintenance et d'entretien
Qualification et validation
Étalonnage et vérification
Services complémentaires
Services numériques MyMilli-Q™
Service mPredict™ pour les formulations à base de co-cristaux
Services de validation de filtres et de systèmes à usage unique
Tests de rétention bactérienne
Tests de compatibilité chimique
Composés extractibles et relargables
Tests d'intégrité des filtres
Validation selon différents niveaux de services
Conseil en services de validation
Installation de systèmes et d'équipements
Installation de systèmes et d'équipements de bioprocessing
Formation et services spécialisés pour les systèmes de bioprocessing
Systèmes d'analyses microbiologiques
Qualification des systèmes
Qualification de systèmes de bioprocessing
Qualification de systèmes de QC agro-alimentaires
Qualification et validation Milli-Q<sup>®</sup> (en anglais)
Qualification de systèmes de QC pharmaceutiques
Services de validation
Validation de méthodes de microbiologie agro-alimentaire
Mise au point et validation de méthodes d'analyses microbiologiques pour produits pharmaceutiques
Application Val@M™ pour les activités de validation
Soutien
Gestion des stocks
M Lab™ Centres de collaboration
Programmes
Recyclage
Programme de recyclage Biopharma
Une glacière plus écologique
Programme de consigne des glacières en polystyrène
Formation et enseignement
Ressources
Documents
Certificats d'analyse (COA)
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats de qualité (COQ)
Certificats d'origine (COO)
Centre d'apprentissage
Soutien
Soutien aux clients
Nous contacter
Devenez un expert de l'utilisation de notre site
FAQ
Qualité et réglementation