92846
5-Carboxyfluorescein N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Fluorescence
λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(ccc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O
InChI
1S/C25H15NO9/c27-13-2-5-16-19(10-13)34-20-11-14(28)3-6-17(20)23(16)15-4-1-12(9-18(15)24(31)32)25(33)35-26-21(29)7-8-22(26)30/h1-6,9-11,27H,7-8H2,(H,31,32)
Clé InChI
TWOKNYRPKCLMAR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable