Key Documents
F9551
Sigma-Aldrich
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester
>90% purity (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Fluorescein 5-carbamoylmethylthiopropanoic acid NHS ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H22N2O10S
Poids moléculaire :
590.56
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
product name
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester,
Pureté
>90% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
590.56
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO or DMF: soluble
εmax
70.0-82.0 at 488-494  nm
Fluorescence
λex 511-519 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(NC(=O)CSCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)ccc1C3=C4C=CC(=O)C=C4Oc5cc(O)ccc35
Application
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester has been used for the labeling of antibodies.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
M-ficolin concentrations in cord blood are related to circulating phagocytes and to early-onset sepsis.
Schlapbach LJ et al.
Pediatric Research, 71, 368-368 (2012)