I9271
5-(Iodoacetamido)fluorescein
≥90% purity (HPLC), powder
Synonyme(s) :
5-IAF
220,00 $
About This Item
220,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
5-(Iodoacetamido)fluorescein, ≥90% (HPLC)
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
titration: suitable
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescence
λex 492 nm; λem 515 nm (Mercaptoethanol adduct)
λex 493 nm; λem 522 nm (pH 9.2)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(NC(=O)CI)ccc45)c1
InChI
1S/C22H14INO6/c23-10-20(27)24-11-1-4-15-14(7-11)21(28)30-22(15)16-5-2-12(25)8-18(16)29-19-9-13(26)3-6-17(19)22/h1-9,25-26H,10H2,(H,24,27)
Clé InChI
UATCLPJEZJKNHE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable