Principaux documents
74104
Sigma-Aldrich
Chlorure de 4-(4,6-diméthoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-méthylmorpholinium
≥97.0% (calc. on dry substance, AT), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
DMTMM, MMTM
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17ClN4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.72
Beilstein:
8026872
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Nom du produit
Chlorure de 4-(4,6-diméthoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-méthylmorpholinium, 95% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
95% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Impuretés
≤17 wt. % water
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].COc1nc(OC)nc(n1)[N+]2(C)CCOCC2
InChI
1S/C10H17N4O3.ClH/c1-14(4-6-17-7-5-14)8-11-9(15-2)13-10(12-8)16-3;/h4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
BMTZEAOGFDXDAD-UHFFFAOYSA-M
Application
Le chlorure de 4-(4,6-diméthoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-méthylmorpholinium peut être utilisé comme agent de condensation dans les transformations suivantes :
  • la condensation d′acides carboxyliques et d′amines en amides correspondants en présence de tétrahydrofuranne
  • l′estérification d′acides carboxyliques avec des alcools en esters correspondants
  • la conversion des acides carboxyliques en amides de Weinreb correspondants dans les solvants protiques.
Réactif pour l′activation des acides carboxyliques dans la synthèse peptidique en solution et en phase solide ; résultats supérieurs ou comparables à ceux des réactifs de couplage les plus courants
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
198.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Chameen Samarawickrama et al.
Cornea, 37(5), 609-616 (2017-11-28)
To describe the use of collagen-based alternatives to cyanoacrylate glue for the sealing of acute corneal perforations. A collagen analog comprising a collagen-like peptide conjugated to polyethylene glycol (CLP-PEG) and its chemical crosslinker were tested for biocompatibility. These CLP-PEG hydrogels
Tetrahedron, 55, 13159-13159 (1999)
Esterification of carboxylic acids with alcohols by 4-(4, 6-dimethoxy-1, 3, 5-triazin-2-yl)-4-methyl-morpholinium chloride (DMTMM).
Kunishima M
Synlett, 1999(08), 1255-1256 (1999)
Synthesis and characterization of 4-(4, 6-dimethoxy-1, 3, 5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride.
Kunishima M
Tetrahedron Letters, 40(29), 5327-5330 (1999)
Vianney Delplace et al.
Biomacromolecules, 21(6), 2421-2431 (2020-04-11)
A hydrogel that can deliver both proteins and cells enables the local microenvironment of transplanted cells to be manipulated with a single injection. Toward this goal, we designed a hydrogel suitable for the co-delivery of neural stem cells and chondroitinase