46935
6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Synonyme(s) :
Fluorescein-5(6)-carboxamidocaproic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (HPCE)
Forme
solid
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
Fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCNC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)CCCCCNC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
InChI
1S/2C27H23NO8/c29-16-6-9-20-22(13-16)35-23-14-17(30)7-10-21(23)27(20)19-8-5-15(12-18(19)26(34)36-27)25(33)28-11-3-1-2-4-24(31)32;29-16-6-9-19-22(13-16)35-23-14-17(30)7-10-20(23)27(19)21-12-15(5-8-18(21)26(34)36-27)25(33)28-11-3-1-2-4-24(31)32/h2*5-10,12-14,29-30H,1-4,11H2,(H,28,33)(H,31,32)
Clé InChI
WEJBWDKWIFHWDE-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable