Principaux documents
71329
Sigma-Aldrich
Sodium bromide
BioUltra, ≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
Hydrobromic acid sodium salt, NaBr, Natrium bromide
250 G
93,80 $
1 KG
282,00 $
93,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
93,80 $
1 KG
282,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NaBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.89
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
eCl@ss :
38050404
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
93,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent grade
Pression de vapeur
1 mmHg ( 806 °C)
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
crystals
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
Perte
≤0.5% loss on drying
pH
5.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
Pf
755 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
Chaîne SMILES 
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium bromide has been used in the preparation of 100 mM electrolyte solution in deionized water.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Sodium bromide can be used as a substitute for potassium bromide.[2]
Autres remarques
Fractionation of lipoproteins by density gradient centrifugation[3]; Preparation of oligomycin-sensitivity-conferring protein (extraction)[4]; Mitochondrial membrane factor[5]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
D.A.A. Chambers et al.
Centrifugation - a practical approach, 116-116 (1984)
B. Blanchy et al.
Methods in Enzymology, 55, 744-744 (1979)
A.E. Senior
Methods in Enzymology, 55, 394-394 (1979)
Saunders Handbook of Veterinary Drugs - E-Book (2015)
Specific ions modulate diffusion dynamics of hydration water on lipid membrane surfaces
Song J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(6), 2642-2649 (2014)