Principaux documents
SX0390
Supelco
Sodium Bromide
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyme(s) :
Sodium Bromide
500 G
152,00 $
152,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
152,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
BrNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-599-9
Essai:
≥99.0%
Forme:
crystals
Solubilité:
946 g/L
152,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 806 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
crystals
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
Solubilité
946 g/L
Traces d'anions
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.1%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay (corrected)99.0% minBarium (Ba)0.002% maxBromate (BrO3)0.001% maxCalcium (Ca)0.002% maxChloride (Cl)0.2% maxHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxMagnesium (Mg)0.001% maxPotassium (K)0.1% maxSulfate (SO4)0.002% maxpH of a 5% solution at 25°C5.0-8.8
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable