Principaux documents
56499C
SAFC
Milieu d'Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) à teneur élevée en glucose
with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, with 110 mg/L sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
DME, DMEM
10 L
59,00 $
50 L
238,00 $
59,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 L
59,00 $
50 L
238,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.71
59,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
for research or for further manufacturing use
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est une variante du milieu de Eagle de base (BME) qui contient quatre fois plus d'acides aminés et de vitamines. La formulation d'origine contenait 1 000 mg/l de glucose et servait à la culture de cellules embryonnaires de souris. Depuis, le milieu a été modifié à plusieurs reprises pour convenir aux primocultures de cellules de souris et de poulet ainsi que de diverses cellules normales ou transformées. Chacun de ces milieux apporte une combinaison différente de L-glutamine et de pyruvate de sodium. En outre, le taux de glucose a été augmenté à 4 500 mg/l, d'où le nom "DMEM/High" pour DMEM riche en glucose.
Quantité
Formulated to contain 13.5 grams of powder per liter of medium.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mengxi Jiang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(26), 15055-15065 (2020-06-20)
Phosphocholine phosphatase-1 (PHOSPHO1) is a phosphocholine phosphatase that catalyzes the hydrolysis of phosphocholine (PC) to choline. Here we demonstrate that the PHOSPHO1 transcript is highly enriched in mature brown adipose tissue (BAT) and is further induced by cold and isoproterenol
Maria Masnata et al.
Acta neuropathologica, 137(6), 981-1001 (2019-02-23)
In recent years, evidence has accumulated to suggest that mutant huntingtin protein (mHTT) can spread into healthy tissue in a prion-like fashion. This theory, however, remains controversial. To fully address this concept and to understand the possible consequences of mHTT spreading
Marko Knoll et al.
Nature communications, 8(1), 2115-2115 (2017-12-14)
Brown adipose tissue (BAT) metabolism influences glucose homeostasis and metabolic health in mice and humans. Sympathetic stimulation of β-adrenergic receptors in response to cold induces proliferation, differentiation, and UCP1 expression in pre-adipocytes and mature brown adipocytes. Here we show that