51492C
Glasgow′s Modified Eagle′s Medium
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Glasgow Minimum Essential Medium
98,80 $
About This Item
98,80 $
Produits recommandés
Description
GMEM, with 800 mg/L glycine, with 2750 mg/L sodium bicarbonate, with 110 mg/L sodium pyruvate, without ferric nitrate, without L-glutamine
for research or for further manufacturing use
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Composants
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 110 mg/L
phenol red: 17 mg/L
NaHCO3: 2750 mg/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Souvent commandé avec ce produit
Supplément
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable