E8640
E-64d
powder, ≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(2S,3S)-trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido-3-methylbutane ethyl ester, EST
About This Item
Produits recommandés
product name
E-64d, protease inhibitor
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
methanol: water (1:1): 5 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCCC(C)C
InChI
1S/C17H30N2O5/c1-6-23-17(22)14-13(24-14)16(21)19-12(9-11(4)5)15(20)18-8-7-10(2)3/h10-14H,6-9H2,1-5H3,(H,18,20)(H,19,21)/t12-,13-,14-/m0/s1
Clé InChI
SRVFFFJZQVENJC-IHRRRGAJSA-N
Informations sur le gène
human ... CAPN1(823)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable