39890
N,N-Dimethylcasein
BioReagent, suitable as Substrate for Proteolytic Enzymes
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylated casein
About This Item
Produits recommandés
product name
N,N-Dimethylcasein, BioReagent, for spectrophotometric det. of enzyme activity
Gamme de produits
BioReagent
Qualité
for spectrophotometric det. of enzyme activity
Solubilité
water: 1.0 mg/mL, clear, colorless
λ
0.1 % in H2O (TBS test)
Absorption UV
λ: 340 nm Amax: ≤0.08
Température de stockage
2-8°C
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable