Principaux documents
05-1511
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Y14, clone 4C4
clone 4C4, from mouse
Synonyme(s) :
Binder of OVCA1-1, RNA binding motif protein 8A, RNA binding motif protein 8B, RNA-binding motif protein 8A, RNA-binding protein Y14, Ribonucleoprotein RBM8A, ribonucleoprotein RBM8
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C4, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RBM8A(9939)
Description générale
La protéine de liaison à l'ARN Y14 (également appelée protéine 8A à motif de liaison à l'ARN ou RBM8A) contient un motif conservé de liaison à l'ARN. Elle se trouve principalement dans le noyau, bien qu'elle soit aussi présente dans le cytoplasme. Elle se lie préférentiellement aux ARNm produits par épissage, dont les ARNm nucléaires ainsi que les ARNm venant d'être exportés dans le cytoplasme. On pense que cette protéine reste associée aux ARNm épissés sous la forme d'une étiquette, afin d'indiquer où se trouvaient les introns, reliant ainsi des évènements pré et post-épissage. Si l'on pensait autrefois que cette protéine était codée par deux gènes, RBM8A et RBM8B, on suppose désormais que le locus RBM8B est un pseudogène. Deux codons d'initiation possibles donnent deux formes de la protéine, et ce gène utilise également plusieurs sites de polyadénylation.
Spécificité
Cet anticorps reconnait la protéine Y14.
Immunogène
Y14 humaine purifiée.
Épitope : inconnu
Application
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine Y14 dans des cellules HeLa et NIH/3T3.
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant dans une analyse par immunoprécipitation. [Kashima, I. et al. (2006). Genes & Dev. 20:355-367.]
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-Y14, clone 4C4, est un anticorps monoclonal de souris permettant de détecter la protéine Y14, également appelée BOV-1, protéine 8A à motif de liaison à l'ARN ou ribonucléoprotéine RBM8A. Il est validé pour une utilisation en western blotting, en immunocytochimie et en immunoprécipitation.
Sous-domaine de recherche
Protéine de liaison à l'ARN (RBP)
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules HeLa
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine Y14 dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Description de la cible
24 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG2bκ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HeLa
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ying Zhang et al.
Genetics, 200(4), 1133-1148 (2015-06-07)
In higher eukaryotes the accelerated degradation of mRNAs harboring premature termination codons is controlled by nonsense-mediated mRNA decay (NMD), exon junction complex (EJC), and nuclear cap-binding complex (CBC) factors, but the mechanistic basis for this quality-control system and the specific
Sapna Puri et al.
Nature communications, 15(1), 588-588 (2024-01-19)
Despite significant research, mechanisms underlying the failure of islet beta cells that result in type 2 diabetes (T2D) are still under investigation. Here, we report that Sox9, a transcriptional regulator of pancreas development, also functions in mature beta cells. Our